Merck
700217P
Avanti
Dehydrolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5β-cholanic acid-3-one
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$276.00
$276.00
预计发货时间2025年8月18日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$276.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H38O3
CAS号:
分子量:
374.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
$276.00
预计发货时间2025年8月18日详情
获取大包装报价
方案
>99% (TLC)
表单
powder
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
包装
pkg of (pkg of 1 X 10 mg (700127P-10MG))
脂质类型
bile acids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI key
KIQFUORWRVZTHT-OPTMKGCMSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700217P-10MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)