Merck
G3272
Sigma-Aldrich
盐酸胍 盐酸盐
for molecular biology, ≥99%
别名:
亚氨基脲 盐酸盐, 亚氨脲 盐酸盐, 盐酸胍
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
CAS号:
分子量:
95.53
Beilstein:
3591990
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.31
生物源
synthetic (organic)
品質等級
等級
for molecular biology
化驗
≥99%
形狀
crystalline powder
儲存條件
(Tightly closed. Dry. )
技術
RNA extraction: suitable
雜質
≤0.3% water (Karl Fischer)
顏色
white
pH值
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
溶解度
H2O: 6 M, clear, colorless
密度
1.3 g/cm3 (lit.)
正離子痕跡
Pb: ≤5 ppm
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.10
λ: 290 nm Amax: ≤0.05
異物活動
DNase, RNase, none detected
SMILES 字串
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI 密鑰
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
盐酸胍也称氨基甲脒盐酸盐,它是一种广泛应用于分子生物学和生物化学研究的多功能化合物。作为一种功能强大的促溶剂,它可以破坏蛋白质和核酸的结构,这一性质使其对蛋白质,特别是mRNA的纯化非常重要。它对未折叠蛋白也有变性能力,有助于蛋白的纯化及其后的重折叠,在较高的浓度下它甚至可以溶解变性的不溶性蛋白。
在较低的浓度下,盐酸胍具有独特的作用,促进变性蛋白的重折叠并恢复酶活性。这一特性对蛋白质复性研究很有利。在RNA提取时,盐酸胍可作为功能强大的变性剂,破坏细胞结构并使RNA酶失活,从而确保提取的RNA的完整性。总之,盐酸胍是一种多功能化合物,其应用包括蛋白质纯化、核酸分离和蛋白质重折叠研究,它在分子生物学和生物化学研究中有多方面的用途。
應用
盐酸胍已用于:
  • 用作蛋白多糖提取缓冲液的组分
  • 在ATDC5细胞系蛋白质分离过程中提取蛋白质
  • 用作在结构分析中的化学添加剂,研究其有效吸收光谱
  • 孵育设备芯片,以释放前列腺特异性抗原并再生适体
  • 用作2,4-二硝基苯肼(DNPH)溶液组分,通过蛋白质羰基化研究检测蛋白质羰基
  • RNA分离,解离核蛋白并抑制RNase
强效离液剂,用于蛋白质的变性以及后续复性。该强效变性剂可溶解不溶性或变性的蛋白质,如包涵体。可用作使蛋白质或酶复性为活性形式的第一步骤。可能还需要脲和二硫苏糖醇 (DTT)。
生化/生理作用
盐酸胍(GuHCl)是一个小型吸湿分子。它参与体内抑制热激蛋白104 (Hsp104) 腺苷三磷酸酶(ATPase)活性。它是多种酶和蛋白质的有效变性剂和灭活剂。GuHCl可以灭活氨酰酶和木瓜蛋白酶。它参与杂色鲍鱼体内的碱性磷酸酶去折叠和失活有关。较高浓度下的GuHCl可参与灭活病毒,如单纯疱疹病毒1(HSV-1)。
特點和優勢
  • 用于细胞生物学和生物化学研究的多功能表面活性剂
  • 适用于敏感的分子生物学应用
  • 不含核酸外切酶、DNA酶和RNA酶
  • 经测试证实重金属污染浓度低,从而确保其适用于各种应用
注意
在储存过程中可能会结块。产品的质量似乎并没有受到影响,而且由自由流动和块状的盐酸胍制备的溶液似乎是一样的。
準備報告
如需在水中制备8M的溶液,必须将溶液加热至35 °C后保持约30分钟。
室温下盐酸胍在水中的最大溶解度约为6M。
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Yang Wei et al.
Biochimica et biophysica acta, 1844(12), 2331-2337 (2014-10-14)
Conventional empirical methods for the quantification of the helical content of proteins in solution using circular dichroism (CD) primarily rely on spectral data acquired between wavelengths of 190 and 230nm. The presence of chemical species in a protein solution with
Dafné Wilhelm et al.
Journal of proteomics, 219, 103718-103718 (2020-02-26)
Fibrillar collagens and proteoglycans (PGs) are quantitatively the major constituents of extracellular matrices (ECM). They carry numerous crucial post-translational modifications (PTMs) that tune the resulting biomechanical properties of the corresponding tissues. The mechanisms determining these PTMs remain largely unknown, notably
Ning Gao et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(51), 14633-14638 (2016-12-09)
Nanomaterial-based field-effect transistor (FET) sensors are capable of label-free real-time chemical and biological detection with high sensitivity and spatial resolution, although direct measurements in high-ionic-strength physiological solutions remain challenging due to the Debye screening effect. Recently, we demonstrated a general
Current protocols in protein science, 84, A-A (2016-04-03)
The reagents and methods for purification and use of the most commonly used denaturants, guanidine hydrochloride (guanidine-HCl) and urea, are described. Other protein denaturants and reagents used to fold proteins are briefly mentioned. Sulfhydryl reagents (reducing agents) and "oxido-shuffling" (or
Christa Meingast et al.
Biotechnology progress, 36(2), e2931-e2931 (2019-10-18)
Arginine synergistically inactivates enveloped viruses at a pH or temperature that does little harm to proteins, making it a desired process for therapeutic protein manufacturing. However, the mechanisms and optimal conditions for inactivation are not fully understood, and therefore, arginine
实验方案
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
TRI试剂是一种单步RNA分离试剂,可同时分离DNA、RNA和蛋白质。本实验方案概述了样品制备方法,以及各种样品提取方法和故障排除方案。