Merck
700215P
Avanti
Dehydrocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5β-cholanic acid-3,7,12-trione, 5?-cholanic acid-3,7,12-trione
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$276.00
$276.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$276.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H34O5
分子量:
402.52
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
$276.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
package of 1 × 10 mg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
脂质类型
bile acids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])CC2=O)([H])CC([C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O)=O
InChI key
OHXPGWPVLFPUSM-KLRNGDHRSA-N
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)