Merck
700246P
Avanti
Tauro-γ-muricholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5ß-cholanic acid-3α,6α,7α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H44NNaO7S
分子量:
537.68
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
package of 1 × 1 mg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
脂质类型
bile acids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700244P-1MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)