主要文件
700239P
Avanti
12-ketolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
12-Dehydrodeoxycholic acid, 5β-cholanoic acid-3α-ol-12-one
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$276.00
$276.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$276.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H38O4
CAS号:
分子量:
390.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
$276.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
脂质类型
bile acids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O[C@H]1C[C@@H]2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC(=O)O)C)(C(=O)C3)C)CC2)(CC1)C
InChI
1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-20,25H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,23+,24-/m1/s1
InChI key
CVNYHSDFZXHMMJ-VPUMZWJWSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700239P-10MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)