900539
别名:
tris[2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2-pyridinyl-κN]-5-fluorophenyl-κC]- iridium
900539-100MG
$204.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
900538
Ir(p-F-ppy)3
904694
Ir(p-CF3-ppy)3
900570
Ir[dF(t-Bu)-ppy]3
747793
(Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6
658383
二氯四(2-(2-吡啶基)苯基)二铱(III)
905100
Ir(p-tBu-ppy)3
688096
三[2-苯基吡啶-C2,N]铱(III)
804215
[Ir{dFCF3ppy}2(bpy)]PF6
900540
Ir(dFppy)3
901368
[Ir(dFppy)2(dtbbpy)]PF6
powder or crystals
100
core: iridiumreaction type: Photocatalysisreagent type: catalyst
372.5 °C
430 nm
[Ir](c5c(ccc(c5)F)c6nccc(c6)C(C)(C)C)(c3c(ccc(c3)F)c4nccc(c4)C(C)(C)C)c1c(ccc(c1)F)c2nccc(c2)C(C)(C)C
1S/3C15H15FN.Ir/c3*1-15(2,3)12-8-9-17-14(10-12)11-4-6-13(16)7-5-11;/h3*4,6-10H,1-3H3;
KBFAZTBWJUCETR-UHFFFAOYSA-N
催化剂_Buchwald催化剂和配体_光催化剂-默克生命科学
光催化剂_有机化学_催化剂_化学试剂-默克生命科学
过渡金属催化剂_催化剂_金属催化剂_化学试剂-默克生命科学
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 9
694924
908703
[Ir(p-F(Me)ppy)2-(4,4′-dtbbpy)]PF6
902217
Ir[dFFppy]2-(4,4′-dCF3bpy)PF6
905917
(Ir[Me(Me)ppy]2(dtbpy))PF6
901409
[铱 (dF (Me) ppy)] 2 (dtbbpy) ] PF 6
747769
[Ir(dtbbpy)(ppy)2]PF6
902225
Ir[dFMeppy]2-(4,4′-dCF3bpy)PF6