Merck
900540
Sigma-Aldrich
Ir(dFppy)3
别名:
tris[3,5-difluoro-2-(2-pyridinyl)phenyl]-Iridium
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$294.00
$294.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$294.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H18F6IrN3
分子量:
762.72
分類程式碼代碼:
12161600
NACRES:
NA.22
$294.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
形狀
powder or crystals
品質等級
反應適用性
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
401 °C
活化光觸媒
450 nm
SMILES 字串
FC1=CC([Ir]C2=C(C3=NC=CC=C3)C(F)=CC(F)=C2)=C(C4=NC=CC=C4)C(F)=C1.FC5=CC(F)=CC=C5C6=NC=CC=C6
InChI
1S/3C11H6F2N.Ir/c3*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h3*1-4,6-7H;
InChI 密鑰
GFSFWLGQTIKUOK-UHFFFAOYSA-N
應用
Ir(dFppy)3是一种光催化剂,可使用可见光轻松促进 α氨基酸的脱羧芳基化。
产品可与我们的光反应器系列一起使用:包括Penn PhD(Z744035)& SynLED 2.0 (Z744080
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)