Merck
728462
Sigma-Aldrich
PyOxim
≥97.5% (HPLC), for peptide synthesis
别名:
[Ethyl cyano(hydroxyimino)acetato-O2]tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$106.00
25 G
$167.00
$106.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$106.00
25 G
$167.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H29F6N5O3P2
分子量:
527.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352126
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$106.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
PyOxim, 98%
质量水平
方案
≥97.5% (HPLC)
98%
表单
powder
反应适用性
reaction type: Coupling Reactions
杂质
≤0.5% water
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCOC(=O)C(=N\O[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3)\C#N
InChI
1S/C17H29N5O3P.F6P/c1-2-24-17(23)16(15-18)19-25-26(20-9-3-4-10-20,21-11-5-6-12-21)22-13-7-8-14-22;1-7(2,3,4,5)6/h2-14H2,1H3;/q+1;-1/b19-16+;
InChI key
RDWDVLFMPFUBDV-PXMDEAMVSA-N
补充剂危害
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)