Merck
26564
Sigma-Aldrich
氯代三吡咯烷基鏻六氟磷酸盐
≥98.0% (AT)
别名:
PyCloP
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C12H24ClN3P · PF6
分子量:
421.73
Beilstein:
6842341
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (AT)
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Coupling Reactions
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Cl[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24ClN3P.F6P/c13-17(14-7-1-2-8-14,15-9-3-4-10-15)16-11-5-6-12-16;1-7(2,3,4,5)6/h1-12H2;/q+1;-1
InChI 密鑰
BSCYRXJVGSZNKX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Reagent for:
Peptide coupling reactions and synthesis of coupling reagents
Sequence selective peptide recognition
Synthesis of condensing reagents
Synthesis of heterocyclic β-sheet ligands
其他說明
用于 N-烷基 N-Fmoc 和 N-Z 氨基酸的肽偶联反应的结晶试剂,反应具有高产率且无外消旋作用。
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
J. Coste et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 2437-2437 (1994)