Merck
728276
Sigma-Aldrich
(溴乙炔)苯
≥95.0% (HPLC)
别名:
1-Bromo-2-phenylacetylene, 1-Bromo-2-phenylethyne, Phenylethynyl bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5Br
CAS号:
分子量:
181.03
Beilstein:
606222
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
liquid
储存温度
−20°C
SMILES字符串
BrC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H
InChI key
BPVHWNVBBDHIQU-UHFFFAOYSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)