反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in THF
密度
1.018 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Br[Mg]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5.BrH.Mg/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7H;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
KELYMAJHHHGLIW-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.0 °C - closed cup