Merck
206512
Sigma-Aldrich
1-溴-4-苯乙炔
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HC≡CC6H4Br
CAS号:
分子量:
181.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
64-67 °C (lit.)
SMILES 字串
Brc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C8H5Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H
InChI 密鑰
LTLVZQZDXQWLHU-UHFFFAOYSA-N
應用
1-溴-4-乙炔基苯在 1-溴-4-(4′-四氢吡喃氧基-1′-乙炔基苯基)苯
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Long TM and Swager TM.
Journal of Materials Chemistry, 12(12), 3407-3412 (2002)