Merck
595519
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2,2′-二甲氧基-1,1′-联萘
97%
别名:
(S)-(-)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthyl, (S)-1,1′-二-2-萘二甲醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H18O2
CAS号:
分子量:
314.38
Beilstein:
4704232
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
旋光性
[α]20/D -52°, c = 1% in chloroform
mp
227-231 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1ccc2ccccc2c1-c3c(OC)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H18O2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14H,1-2H3
InChI key
BJAADAKPADTRCH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)