Merck
779784
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2,2′-二甲氧基-1,1′-联萘
99%
别名:
(R)-(+)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthyl, (R)-1,1′-二-2-萘二甲醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H18O2
CAS号:
分子量:
314.38
Beilstein:
4704231
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.5% (HPLC)
99%
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +52°, c = 1% in chloroform
mp
227-231 °C (lit.)
InChI
1S/C22H18O2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14H,1-2H3
InChI 密鑰
BJAADAKPADTRCH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3