Merck
256323
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1-苯基-1-丙醇
99%
别名:
(S)-(-)-α-苯丙醇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 ML
$789.00
$789.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 ML
$789.00
About This Item
线性分子式:
C2H5CH(C6H5)OH
CAS号:
分子量:
136.19
Beilstein:
2041556
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$789.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
99%
表单
liquid
旋光性
[α]20/D −47°, c = 2.25 in hexane
光学纯度
ee: 99% (GLC)
折射率
n20/D 1.520 (lit.)
沸点
94-95 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
hydroxyl
phenyl
SMILES字符串
CC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
DYUQAZSOFZSPHD-VIFPVBQESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
手性结构单元。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
194.0 °F - closed cup
闪点(°C)
90 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Hisashi Matsuda et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(7), 1949-1953 (2005-03-23)
1'S-1'-Acetoxychavicol acetate from the rhizomes of Alpinia galanga inhibited nitric oxide (NO) production in lipopolysaccharide-activated mouse peritoneal macrophages with an IC(50) value of 2.3 microM. To clarify the structure-activity relationship of 1'S-1'-acetoxychavicol acetate, various natural and synthetic phenylpropanoids and synthetic