化驗
98%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: oxidant
環保替代產品特色
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
36-38 °C (lit.)
環保替代類別
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H18NO/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11/h5-7H2,1-4H3
InChI 密鑰
QYTDEUPAUMOIOP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
- 用作铜催化催化氧化剂,在有氧条件下更环保地氧化醇。
- 用作二乙酸碘苯催化氧化剂,将神经醇氧化为神经醛。
- 在氮氧化物介导的苯乙烯自由基聚合过程中,用于捕获由过氧化苯甲酰生成的苯乙烯自由基。
- 羧化防水纳米纤化纤维素(NFC)膜。
铜 (I)/TEMPO 催化空气氧化伯醇制醛
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
152.6 °F - closed cup
閃點(°C)
67 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
TEMPO(2,2,6,6-四甲基哌啶氧基或2,2,6,6-四甲基哌啶1-氧基)及其衍生物在有机氧化反应催化剂中可以作为稳定的硝酰基使用。TEMPO由Lebedev和Kazarnovskii于1960年发现,其具有的稳定自由基性质得益于其庞大的取代基团阻碍了自由基与其他分子之间发生反应。
相关内容
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.