Merck
363561
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-2-氯-1-苯乙醇
97%
别名:
(R)-(-)-α-(氯甲基)苯甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(CH2Cl)OH
CAS号:
分子量:
156.61
Beilstein:
4306747
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −48°, c = 2.8 in cyclohexane
折射率
n20/D 1.552 (lit.)
密度
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@@H](CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
XWCQSILTDPAWDP-QMMMGPOBSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves