Merck
685836
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1-苯乙醇
97%
别名:
(-)-甲基苯基甲醇, (S)-(−-苯乙醇, (S)-(-)-α-甲基苄醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10O
CAS号:
分子量:
122.16
Beilstein:
2039797
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
光學活性
[α]22/D -44.0°, neat
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m0/s1
InChI 密鑰
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
( S )-(-)-1-苯乙醇可在 少根根霉 作为生物催化剂存在下,由苯乙酮经生物还原制得。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Laboratory scale-up synthesis of chiral carbinols using Rhizopus arrhizus.
Salvi NA and Chattopadhyay S.
Tetrahedron Asymmetry, 27(4), 188-192 (2016)