205788
别名:
Palladium(2+) sulfate, Palladous sulfate
205788-1G
$288.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
520659
氯化钯(II)
205885
299685
三氟乙酸钯(II)
205869
乙酸钯(II)
520748
氧化钯(II)
205761
硝酸钯(II) 水合物
205877
溴化钯(II)
76050
323373
283606
氯化钯(II) 溶液
100
98%
powder
reagent type: catalystcore: palladium
330 °C (lit.)
[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O
1S/H2O4S.Pd/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
RFLFDJSIZCCYIP-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Catalysts
Chemistry & Biochemicals
Energy Materials
Exclusive Savings
High-Purity Salts
Danger
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 8
205826
氯化四氨钯 (II) 一水合物
334057
三氧化二金 水合物
323438
380040
硝酸钯(II) 溶液
205818
四氯钯(II)酸钠
481130
一氯化金
206075
四氯铂(II)酸钾