Merck
205869
Sigma-Aldrich
乙酸钯(II)
reagent grade, 98%
别名:
Pd(OAc)2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pd(OCOCH3)2
CAS号:
分子量:
224.51
Beilstein:
6086766
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
reagent grade
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
反應適用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
216.3-223.7 °C (dec.)
SMILES 字串
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
[Pd(OAc)2]3 是一种钯配位络合物,也是一种多相金属催化剂,它被广泛用于有机合成中,比如转移金属化、插入反应、氧化加成反应、芳基卤化物的直接均偶联、 形成C-N的Buchwald-Hartwig 反应、炔烃的还原和还原消除反应。它还可用作合成其他 Pd(II)化合物的起始材料,以及制备用于Suzuki-Miyaura交叉偶联和C-H官能化反应的活性钯催化剂。
應用
[Pd(OAc)2]3 可被用作:
  • 催化剂,用于末端和内部炔烃的区域选择性抗氢氯化反应。
  • 前体,用于制备Heck偶联反应和Sonogashira交叉偶联反应用的非均相钯络合物催化剂。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Synthesis and characterization of bis (amine) palladium (ii) carboxylate complexes as precursors of palladium nanoparticles
Zakrzewska J and Uznanski P
Dalton Transactions, 50, 6933-6948 (2021)
Polystyrene-Anchored Palladium (II) Schiff Base Complex: A Reusable Catalyst for Phosphine-Free and Copper-Free Sonogashira Cross-Coupling Reaction in Aqueous Medium
Islam M, et al.
Synthetic Communications, 41, 2583-2593 (2011)
Mesoporous Palladium N, N?-Bis (3-Allylsalicylidene) o-Phenylenediamine-Methyl Acrylate Resins as Heterogeneous Catalysts for the Heck Coupling Reaction
Mella C, et al.
MATERIALS, 12, 2612-2612 (2019)
Palladium (II) Acetate
Grennberg H, et al
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Palladium (II) Acetate [Pd (OAc)2]: A Versatile Catalyst
Vats R
Synlett, 2006, 329-330 (2006)
相关内容
A variety of transition-metal catalysts for the Suzuki coupling reaction are now available in our catalog. The majority of these catalysts are palladium- and nickelbased, typically utilizing phosphine-derived ligands.