Merck
334057
Sigma-Aldrich
三氧化二金 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Au2O3 · xH2O
CAS号:
分子量:
441.93 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
成份
Au, 82-87% (typical)
SMILES 字串
[H]O[H].O=[Au]O[Au]=O
InChI
1S/2Au.H2O.3O/h;;1H2;;;
InChI 密鑰
YFVMIVRUYJPKRP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3