323373
别名:
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
323373-1G
$299.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
520659
氯化钯(II)
205885
76050
205869
乙酸钯(II)
921033
283606
氯化钯(II) 溶液
297879
十二烷
175617
(3-巯基丙基)三甲氧基硅烷
299685
三氟乙酸钯(II)
T84409
三苯基瞵
99.995%
powder
core: palladiumreaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reactionreaction type: Heck Reactionreaction type: Hiyama Couplingreaction type: Negishi Couplingreaction type: Sonogashira Couplingreaction type: Stille Couplingreaction type: Suzuki-Miyaura Couplingreagent type: catalyst
678-680 °C (lit.)
4 g/mL at 25 °C (lit.)
Cl[Pd]Cl
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Catalysts
Inorganic Catalysts
Palladium Catalysts
Transition Metal Catalysts
Danger
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 7
520632
二氯化铂
379875
76070
硝酸钯(II) 二水合物
520640
氯化铂(IV)
209015
乙酰丙酮钯 (II)
379840
520772
氯化铑(III) 水合物