Przezroczyste elektrody przewodzące na bazie grafenu
Kehan Yu1, Junhong Chen2
1Case Western Reserve University, 2University of Wisconsin-Milwaukee
Wprowadzenie
Przezroczysta elektroda przewodząca (TCE) jest niezbędnym składnikiem różnych urządzeń optoelektronicznych, takich jak ogniwa słoneczne, wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD), diody elektroluminescencyjne (LED) i ekrany dotykowe.Najczęściej stosowanymi TCE są domieszkowane szkła pokryte tlenkami metali, np, domieszkowany tlenek indu (ITO), domieszkowany fluorem tlenek cyny (FTO) i tlenek glinowo-cynkowy (AZO). Materiały z tlenków metali mają jednak kilka wad, które ograniczają ich wykorzystanie w obecnym przemyśle i przyszłej elektronice. Jednym z głównych problemów jest niedostateczna podaż indu i wynikające z tego rosnące koszty. Ponadto ITO, wraz z jego substytutami FTO i AZO, jest kruchy, a zatem nieodpowiedni do zastosowań w elastycznych i rozciągliwych urządzeniach elektronicznych.
Następujące materiały do wytwarzania TCE obejmują nanorurki węglowe (CNT), nanostrukturalne metale (np. siatki metalowe i nanodruty metaliczne) oraz grafen (Rysunki 1A-C). Ogólnie przyjmuje się, że zamienniki TCE muszą mieć rezystancję powierzchniową na poziomie RS<100 Ω/m kw. w połączeniu z transmitancją T>90% w zakresie widzialnym.Wielkopowierzchniowe wyświetlacze i wielkopowierzchniowe oświetlenie półprzewodnikowe są jeszcze bardziej wymagające, z wymaganiami dotyczącymi rezystancji powierzchniowej poniżej 5 Ω/sq. Sieć CNT jest poważnie ograniczona przez dużą rezystancję styku połączeń rura-rura i dlatego wciąż jest daleka od praktycznych zastosowań. Losowa sieć nanodrutów Ag (AgNWs, Prod. Nr. 778095, 739421&i 739448) może prowadzić do wydajności optoelektronicznej 10-20 Ω/m kw. przy 90% przezroczystości optycznej.
Rysunek 1. A) Obraz AFM sieci CNT10. B) Obraz SEM sieci AgNW9. C) Obraz SEM płatka grafenu11.
Grafen jest pojedynczą warstwą złożoną z sp2 atomów węgla połączonych w sieć o strukturze plastra miodu. Grafen ma niezwykłe właściwości:
- Intrinsic electron mobility (2×105 cm2/V∙s) umożliwia wysoką przewodność elektryczną.
- Wysoka przewodność cieplna (~5×103 W/m∙K) może rozpraszać ciepło generowane w elektronice mocy.
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna może zaspokoić potrzeby elastycznej elektroniki.
- Stabilność chemiczna sprawia, że grafen jest przydatny w trudnych warunkach.
Grafen jest przezroczysty, począwszy od całego obszaru widzialnego, aż po daleką podczerwień. Minimalna rezystancja arkusza idealnego niedomieszkowanego jednowarstwowego grafenu (SLG) wynosi około 31 Ω/m kw. (wolnostojący jednowarstwowy grafen o ruchliwości 2×105 cm2/V∙ w temperaturze pokojowej i koncentracji nośników 102/V∙).s i koncentracji nośników 1012 cm-2), co czyni grafen obiecującym materiałem do zastosowań TCE. Monowarstwowy grafen domieszkowany A p (Prod. No. 773719) wykazuje 600 Ω/sq. dla T>97%. Coleman et al. przewidział górną granicę RS niedomieszkowanego filmu grafitowego, np, grafenu kilkuwarstwowego (FLG) na poziomie 337 Ω/m kw. dla T = 90%. Jest to znacznie poniżej minimalnego wymogu do zastosowań przemysłowych, ponieważ wewnętrzna koncentracja nośników w grafenie jest niska. Jednak w przypadku wysoce domieszkowanego grafenu RS można zmniejszyć do 62,4/N Ω/m kw, gdzie N jest liczbą warstw grafenowych w filmie. Teoretyczną transmitancję wolnostojącego grafenu można wyprowadzić za pomocą równań Fresnela, dając T=100-2.3N (%) w zależności od liczby warstw N. Absorbancja na warstwę grafenu może być obliczona jako A=1-T=2.3%. Dlatego czterowarstwowy grafen da w rezultacie RS 15 Ω/sq. i T~90%, co jest wystarczające dla większości zastosowań przezroczystych przewodników.
Niniejszy artykuł przedstawia krótkie podsumowanie ostatnich badań nad TCE opartymi na grafenie. Omawiamy zastosowanie grafenu wytwarzanego metodami chemicznymi na mokro i w fazie gazowej oraz porównujemy zalety i wady każdej z technik. Połączenie grafenu z innymi nanomateriałami jest również podkreślane ze względu na doskonałą wydajność powstałych TCE. Przedstawiono również perspektywy przyszłego rozwoju TCE opartych na grafenie.
Fundamenty
Kluczowymi wymaganiami dla TCE są wysoka przewodność elektryczna i wysoka przezroczystość optyczna - bardzo często jest to kompromis, ponieważ przewodność elektryczna i przezroczystość optyczna są przeciwnie kontrolowane przez grubość warstwy. Co więcej, wewnętrzne właściwości materiału również ograniczają ogólną wydajność TCE. Transport w przewodniku półprzewodnikowym stanowi, że przewodnictwo prądu stałego σDC jest proporcjonalne do koncentracji nośników n .(elektronów lub dziur), podczas gdy optycznie, klasyczna teoria Drude'a uczy, że częstotliwość plazmy (częstotliwość odcięcia materiału w widmie transmitancji optycznej) jest proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z n. Oznacza to, że przepuszczalność optyczna jest poświęcana, gdy poprawia się przewodność stałoprądową poprzez zwiększenie n. Mówiąc wprost, idealny TCE ma niską wartość n i wysoką ruchliwość nośników. Na tej podstawie grafen jest unikalnym materiałem TCE, który łączy wysoką ruchliwość elektronów i niską koncentrację nośników dzięki wyjątkowemu dwuwymiarowemu gazowi elektronowemu. Zakładając lekko domieszkowany grafen o koncentracji swobodnych elektronów (n~1019 cm-3 lub 1013 cm-2, osiem lub dziewięć rzędów wielkości mniej niż półprzewodniki lub metale), długość fali plazmy jest dobrze przesunięta do dalekiej podczerwieni. Jednak przy wysokiej mobilności grafenu (~104 cm2/V∙s w temperaturze pokojowej), przewodnictwo prądu stałego jest nadal znacznie wysokie.
Kolejną kwestią związaną z optymalizacją wydajności TCE jest to, że para (RS, T) nie może być porównywana bezpośrednio dla różnych TCE. Oprócz koncentracji nośników n i ruchliwości nośników μ, para (RS, T) TCE są przede wszystkim zależne od grubości warstwy t. Dlatego do bezpośredniego i dokładnego porównania różnych materiałów o różnych grubościach potrzebny jest wewnętrzny pomiar. Aby ułatwić porównanie, w niedawnym badaniu zaproponowano współczynnik FOM (ang. figure-of-merit). Należy pamiętać, że rezystancja powierzchniowa folii przewodzącej jest fizycznie powiązana z jej przezroczystością. Rezystancja folii jest określana przez przewodność stałoprądową σDC.
Transmitancja jest kontrolowana przez przewodność optyczną σOP przez
gdzie Z0=377 Ω jest impedancją wolnej przestrzeni. Połączenie równań 1 i 2 pozwala wyeliminować grubość warstwy t i daje
Para (RS, T) jest zatem określana wyłącznie przez współczynnik przewodności (równanie 4). Wysoki współczynnik FOM spowoduje uzyskanie pożądanego TCE z wysokim T przy niskim RS
Minimalne wymagania przemysłowe (100 Ω/m kw., T=90%) można teraz przełożyć na FOM>35 przy użyciu Wzoru 4. ITO ma FOM ogólnie mieszczący się w zakresie 35-260 (Prod. Nos. 703192 and 703184: 8–60 Ω/sq.,Jak wspomniano wcześniej, dobrze domieszkowany grafen może posiadać RS=62,4/N Ω/sq. dla T=100-2,3N (%) zmieniającego się wraz z liczbą warstw N, co skutkuje FOM w zakresie od 244 (4-warstwowy) do 258 (jednowarstwowy). Chociaż FOM jest podejściem półempirycznym (T przy 550 nm i zaniedbaniu wkładu podłoża), oferuje wystarczająco wysoką dokładność i ułatwia porównanie różnych TCE.
Porównaliśmy również TCE oparte na grafenie z literatury z tymi standardami przemysłowymi na podstawie FOM. W celu obliczenia FOM TCE w literaturze, rezystancja arkusza i transmitancja optyczna zostały wyodrębnione i dopasowane przy użyciu Wzoru 3. Dane z literatury, wraz z obliczonym FOM, są wykreślone na Rysunku 2 i podsumowane w Tabeli 1.
.
Rysunek 2.Dane dotyczące transmitancji i rezystancji powierzchniowej podane w literaturze. Są to folie grafenowe przygotowane metodą CVD (czerwony otwarty), grafen przetworzony w roztworze (zielony pełny) i hybrydowa folia grafenowa (niebieski pełny). Czerwone gwiazdki reprezentują dostępne na rynku ITO. Linia przerywana ilustruje minimalny standard przemysłowy dla TCE (FOM=35). Linia ciągła odpowiada obliczonemu przypadkowi wysoce domieszkowanego grafenu (FOM=244).
Materiał | T % | R S Ω/sq. | FOM | Ref./ Numer produktu |
---|---|---|---|---|
ITO | 84 | 8 | 259 | 703192 |
ITO | 84 | 12 | 172 | 703192 |
ITO | 84 | 60 | 34 | 703184 |
Solution-processed | ||||
rGO | 78 | 840 | 1.8 | 17 |
rGO | 86 | 1.60E+05 | 8.70E-03 | 18 |
rGO | 85 | 2200 | 1.2 | 19 |
CVD | ||||
Grown with Ni | 90 | 770 | 4.5 | 20 |
Grown with Ni | 79 | 330 | 4.1 | 21 |
Grown with Cu | 90 | 350 | 10 | 22 |
Uprawiane z Cu | 90 | 30 | 118 | 23 |
Hodowane z Cu | <97 | 600 | 27 | 773719 |
Hybryda | ||||
CNT + rGO | 86 | 240 | 10 | 24 |
CNT + grafen CVD | 90 | 735 | 4.7 | 25 |
CNT + grafen | 91 | 315 | 17.7 | 26 |
AgNW + grafen | 94 | 33 | 182 | 27 |
Grafenowe TCE przetwarzane w roztworze
Proces roztwarzania jest prawdopodobnie najbardziej odpowiednim sposobem wytwarzania TCE na dużą skalę przy najniższych kosztach. Technika ta jest podobna do tej stosowanej do wytwarzania CNT TCE. Zazwyczaj proces roztwarzania dzieli się na dwa etapy: 1) rozbicie grafitu na płatki grafenowe i 2) wytworzenie cienkiej warstwy grafenu na podłożach. Złuszczanie chemiczne i złuszczanie ultradźwiękowe to dojrzałe techniki pierwszego etapu odgórnego w fazie roztworu. Po oczyszczeniu (odwirowaniu), albo chemicznie przekształcony tlenek grafenu (GO, Prod. Nr. 763705 and 777676) lub sonicznie rozszczepione płatki grafenowe mogą tworzyć stabilną zawiesinę w fazie ciekłej, chociaż ta ostatnia zwykle wymaga pomocy środka powierzchniowo czynnego. Późniejsza produkcja oddolna obejmuje transfer filtracyjny, technikę folii Langmuira-Blodgetta, powlekanie wirowe, samoorganizację interfejsu ciecz-powietrze i powlekanie prętowe. Należy zauważyć, że stosunkowo duże opory arkuszy grafenu przetworzonego w roztworze wynikają z licznych małych ziaren i granic ziaren. Losowa sieć przetworzonych w roztworze płatków grafenowych zwykle wykazuje FOM<0,7 (w odniesieniu do kilkuset nm w rozmiarze bocznym), zgodnie z badaniem Colemana. Mały FOM wynika z połączeń między płatkami, które są analogiczne do tych w sieciach nanorurek.
Chemiczna eksfoliacja GO odbywa się poprzez utlenianie niedrogich proszków grafitowych przy użyciu silnych utleniaczy, a oddzielone płatki uzyskuje się poprzez późniejsze delikatne złuszczanie. Stabilną i klarowną wodną zawiesinę GO uzyskuje się przez płukanie, filtrowanie, odwirowywanie i ponowne rozpraszanie w wodzie. GO jest funkcjonalizowany powierzchniowo z wysokim pokryciem grup zawierających tlen i dlatego jest izolacyjny. Po nałożeniu powłoki na podłoża, cienka warstwa GO musi zostać dalej przekształcona w zredukowany tlenek grafenu (rGO, Prod. No. 777684) w celu uzyskania przewodnictwa elektrycznego (Rysunek 3A). Szczegóły techniczne dotyczące utleniania i redukcji zostały omówione w niedawnym artykule. Płatki GO są zwykle małe, większość o powierzchni rzędu 100 μm2, ze względu na nieuniknione pękanie arkuszy GO podczas energicznego utleniania.Zwiększając arkusze rGO do 7000 μm2, Cheng i in. zgłosili TCE z 840 Ω/m kw. przy 78% przepuszczalności (FOM=1,8, Tabela 1). Chociaż wiele wysiłków poświęcono opracowaniu techniki redukcji, żadna z nich nie może w pełni zredukować GO i przywrócić dokładnej struktury grafenu. Bez usunięcia defektów strukturalnych, wydajność TCE przetwarzanych w roztworze z trudem doprowadzi do dalszych przełomów.
Rysunek 3.Cienkie warstwy GO przetworzonego w roztworze. Zdjęcia cienkich warstw GO na podłożu szklanym (A) i plastikowym (B)18. C) Zdjęcie dwóch posortowanych grafenowych przezroczystych warstw przewodzących na szkle. D) Przepuszczalność grafenowych przezroczystych przewodników wytworzonych z różnych roztworów w funkcji ich rezystancji powierzchniowej przy długości fali 550 nm39.
Unikając utleniania i redukcji, opracowano kilka bezpośrednich metod w fazie ciekłej do produkcji czystego grafenu. Coleman i in. byli pionierami w dziedzinie eksfoliacji w fazie ciekłej nieskazitelnego grafenu z grafitu luzem za pomocą rozpuszczalników organicznych N-metylopirolidonu (NMP, Prod. No. 328634), N,N-dimetyloacetamid (DMA, Prod. No. 185884), γ-butyrolakton (GBL, Prod. No. B103608) i 1,3-dimetylo- 2-imidazolidynon (DMEU, Prod. No. 40725), o których wiadomo, że złuszczają CNT. Blake et al. po prostu złuszczali grafit przez sonikację w dimetyloformamidzie (DMF, Prod. No. 227056) i uzyskali dobrze zdyspergowaną zawiesinę. Green et al. przygotowali grafen za pomocą ultradźwięków grafitu w wodzie z pomocą planarnego środka powierzchniowo czynnego - cholanu sodu. Dzięki ultrawirowaniu w gradiencie gęstości wyizolowali arkusze grafenu o kontrolowanej grubości (rysunek 3A). Jednak techniki te nie mogą jeszcze ominąć ograniczenia granic ziaren (Rysunek 3C). TCE z FOM> 0,7 w tej kategorii są rzadko zgłaszane.
CVD Graphene TCE
Chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD) wydaje się być najbardziej odpowiednim podejściem do wytwarzania wysokowydajnych warstw grafenowych. Wzrost grafenu za pomocą CVD na podłożach katalitycznych z metali przejściowych (głównie Ni i Cu) skutkuje jakością zbliżoną do mikro-mechanicznie złuszczonego grafenu z wysoce zorientowanego grafitu pirolitycznego (HOPG); łatwo tworzy cienką warstwę o dużej powierzchni. W porównaniu z grafenem wytwarzanym w roztworze, grafen CVD jest głównie wytwarzany w próżni i może być kosztowny. Można jednak oczekiwać obniżenia kosztów w produkcji na większą skalę, ponieważ CVD pod niskim ciśnieniem jest kompatybilne z nowoczesnym przemysłem mikroelektronicznym.
Wstępne badania nad wzrostem grafenu na polikrystalicznej folii Ni zostały zgłoszone przez grupę Konga i grupę Honga. Wyhodowana folia grafenowa może być przenoszona na szklane lub plastikowe podłoża za pomocą poli[metakrylanu metylu] (PMMA, Prod. Nr. 182230, 182265, 200336, i 445746) lub polidimetylosiloksan (PDMS, Prod. Nr. 423785, 482064 and 482145) warstwa lub po prostu pozostawiona na powierzchni PDMS jako elastyczna/rozciągliwa folia (Rysunek 4A). Uzyskane TCE dają (770-1,000 Ω/sq. T=90%)20 i (280 Ω/sq., T=76%), co odpowiada odpowiednio FOM=3.5-4.5 i 4.1. Alternatywnie, grafen TCE otrzymany z CVD na folii Cu (Prod. No. 773697) z podobną techniką transferu ma lepszą wydajność niż ten z folii Ni i może wykazywać (350 Ω/sq., T=90%), np, FOM~10. Powodem wyższego FOM z Cu jest to, że wyhodowany grafen jest prawie jednorodnie jednowarstwowy, podczas gdy na Ni folia grafenowa ma nie tylko wiele warstw, ale także zmiany w liczbie warstw.Dlatego niejednorodność ma poważny wpływ na ruchliwość nośników ładunku (Refs. vs.).
Szybka obserwacja pokazuje, że FOM grafenu CVD jest o jeden rząd wielkości wyższy niż grafenu przetwarzanego w roztworze. Potwierdza to również badanie Colemana (FOM ~ 10 dla grafenu CVD vs. ~ 0,7 dla grafenu przetwarzanego w roztworze). Bezpośrednią przyczyną wyższego FOM jest mniej defektów strukturalnych w grafenie CVD, co zostało wielokrotnie potwierdzone w literaturze za pomocą spektroskopii mikro-Ramana. Widma Ramana grafenu CVD są prawie identyczne z widmami grafenu złuszczonego mikromechanicznie z HOPG, podczas gdy grafen przetwarzany w roztworze (zwłaszcza rGO) ma nieśmiertelnie wysoki pik D wskazujący na dużą liczbę defektów. Drugim czynnikiem przyczyniającym się do tego jest stosunkowo duży rozmiar ziaren grafenu CVD (od kilku do kilkudziesięciu mikronów w rozmiarze bocznym) w porównaniu do tych przetwarzanych w roztworze (submikronowy rozmiar boczny). Badania wykazują wyższą mobilność ładunku wraz ze wzrostem wielkości ziarna grafenu, która może wynosić nawet 10 400 cm2/V∙s dla grafenu o wielkości milimetra. TCE wytwarzane z grafenu CVD o dużym rozmiarze ziarna wytwarzają znacznie wyższy współczynnik FOM, gdy są odpowiednio domieszkowane.
Rysunek 4. A)Synteza wzorzystych warstw grafenowych na cienkich warstwach niklu i przeniesienie ich na podłoże (reprodukowane za zgodą z Ref. 21, copyright 2009 Nature). B) Schemat produkcji warstw grafenowych wyhodowanych na folii miedzianej. C) Przezroczysta warstwa grafenu o bardzo dużej powierzchni przeniesiona na 35-calowy arkusz PET. D) Grafenowy panel dotykowy podłączony do komputera z oprogramowaniem sterującym. (B-D są reprodukowane za zgodą Ref. 23, copyright 2010 Nature).
Przełom w kierunku prawdziwego TCE na poziomie przemysłowym został zademonstrowany poprzez wzrost grafenu o dużej powierzchni na folii Cu, a następnie przeniesienie go na folię z politereftalanu etylenu (PET) przy użyciu techniki roll-to-roll.Wyniki, przedstawione na Rysunku 4, pokazują transfer z rolki na rolkę grafenu wyhodowanego na elastycznym 30-calowym podłożu PET (Rysunki 4B i C). Autorzy zademonstrowali ekran dotykowy o dużej powierzchni z przeniesionym grafenem i stwierdzili doskonałą wydajność optoelektroniczną na całym podłożu. Z czterowarstwowym grafenem (wielokrotnie transferowanym, domieszkowanym p), TCE wykazuje (30 Ω/sq. T = 90%) i obliczony FOM = 118. Te oparte na grafenie TCE już przewyższają ITO w niektórych aspektach, a zatem sprawiają, że grafen CVD jest bardzo obiecujący dla praktycznych zastosowań. Więcej szczegółów technicznych dotyczących wzrostu grafenu i transferu CVD podsumowano w kilku doskonałych artykułach przeglądowych i wykraczają one poza zakres tego artykułu.
Hybrydowe TCE na bazie grafenu
Jedną z metod poprawy przewodnictwa roztworowych warstw grafenowych jest wprowadzenie do nich przewodzącego materiału wypełniającego. Niedawno pojawiły się doniesienia wskazujące na korzyści płynące z włączenia CNT do matrycy z grafenem (Tung et al.) zmieszanym GO i CNT w bezwodnej hydrazynie (Prod. No. 215155) i nanieśli je na szklane podłoża (Rysunek 5A). Po SOCl2 (chlorek tionylu, Prod. Nr 447285), TCE wykazuje 240 Ω/sq. T=86%, co odpowiada FOM=10 (Rysunki 5B-C).Hybryda CNT i grafenu CVD daje 735 Ω/sq. T=90%, co daje FOM~4.7. Użycie tej hybrydowej folii jako górnej elektrody ogniwa słonecznego opartego na Si wykazało sprawność konwersji energii na poziomie 5.2%.
Rysunek 5. A)Obraz SEM przetworzonej w roztworze folii hybrydowej grafen-CNT. B) Przepuszczalność optyczna przetworzonych w roztworze warstw grafen-CNT w funkcji różnych prędkości wirowania. C) Rezystancja warstwy w funkcji różnych prędkości wirowania (A-C reprodukowane za zgodą Ref. 24, copyright 2009 American Chemical Society). D) Obraz TEM grafenowanego CNT (g-CNT) i E) jego poprawa T% w stosunku do RS w porównaniu z fizyczną mieszaniną grafenu i CNT (reprodukowane za zgodą Ref. 47, copyright 2011 American Chemical Society). F) Zdjęcie folii hybrydowej grafen-AgNW na podłożu PET. Pasek skali wskazuje 2 cm. Wstawka pokazuje obraz SEM tej hybrydy (pasek skali, 5 μm) (reprodukowane za zgodą Ref. 27, copyright 2013 American Chemical Society).
Ogólnie przyjmuje się, że grafen i CNT (lub inny materiał wypełniający) wzajemnie oferują ścieżki przewodzenia w sieci perkolacyjnej. Jednak rzeczywista rola mieszania jest nadal przedmiotem dyskusji, ponieważ każdy składnik może wprowadzić dodatkową rezystancję połączenia rurka-płatek. W jednym z badań stwierdzono, że dodanie grafenu do sieci jednościennych nanorurek węglowych (SWCNT) nie może poprawić współczynnika FOM, chyba że hybryda zostanie poddana obróbce SOCl2. Co ważniejsze, FOM zmienia się niemonotonicznie wraz ze składem folii; FOM osiąga wartość szczytową przy 3% wag. grafenu (40% wyższą niż w przypadku folii zawierającej tylko nanorurki) i zmniejsza się wraz ze wzrostem zawartości grafenu.26 Yu i in. stwierdzili, że kowalencyjnie związane CNT i grafen (znane jako grafenowane CNT, tj, g-CNT) może zminimalizować rezystancję złącza rura-płatek. Grafen wyhodowany na ścianie bocznej CNT za pomocą chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazmą (PECVD) z natury różni się od fizycznej mieszaniny (Rysunek 5D).G-CNT może skutkować współczynnikiem FOM o 44% wyższym niż w przypadku warstwy zawierającej tylko CNT i o 64% wyższym niż w przypadku fizycznie zmieszanej warstwy CNT-grafen (Rysunek 5E).
Innym podejściem do wysokowydajnych TCE jest hybryda grafenu i metalicznych nanodrutów. Niedawny raport pokazuje, że warstwa AgNW-grafen (Rysunek 5F) wykazuje FOM tak wysoki jak 182 (33 Ω/sq. T=94% przy 550 nm).Nie jest zaskakujące, że sieć AgNW ma wysoką przewodność wewnętrzną; jednak warstwa grafenu powyżej lub poniżej AgNW wprowadza dodatkowe korzyści. Po pierwsze, warstwa grafenu może rozpraszać ciepło i naprężenia elektryczne, a tym samym zapewnia dużą odporność na awarie elektryczne. Po drugie, warstwa grafenu pokrywająca AgNWs zachowuje właściwości elektryczne TCE przed utlenianiem termicznym.
Wnioski i perspektywy
Czy ITO ostatecznie ustąpi miejsca grafenowi dla TCE? Chociaż w tym momencie nie można przewidzieć przyszłości, w ciągu ostatnich kilku lat poczyniono znaczne postępy w celu poprawy współczynnika FOM TCE na bazie grafenu z 1 do 100. Osiągnięto to poprzez zwiększenie wielkości ziarna i krystaliczności, redukcję defektów, odpowiednie domieszkowanie i hybrydyzację z nanodrutami/nanorurkami. Ostatnie postępy w badaniach nad grafenem mogą przyczynić się do dalszej poprawy jakości TCE. Na przykład, bezpośredni wzrost grafenu na podłożach dielektrycznych jest jednym z najbardziej interesujących obszarów badań. Ponadto szybki postęp umożliwił wzrost bez katalizatorów. Techniki PECVD umożliwiają niskotemperaturowy wzrost grafenu na SiO2/Si (550-650 °C), który może być kompatybilny z istniejącą infrastrukturą przemysłu mikroelektronicznego.Niedawne badania wykazały bezpośredni wzrost grafenu na podłożach dielektrycznych w temperaturze 400 °C dzięki wyrafinowanej kontroli plazmy węglowodorowej + H2 w celu zrównoważenia trawienia i zarodkowania.Dzięki temu początkowemu sukcesowi oczekuje się, że bezpośredni wzrost grafenu na podłożach z tworzyw sztucznych stanie się rzeczywistością - ostatecznym celem grafenowego TCE.
Podziękowania
Finansowe wsparcie dla tej pracy zostało zapewnione przez U. S. Department of Energy (DE-E).S. Department of Energy (DE-EE0003208) and the U.S. National Science Foundation (ECCS-1001039).
Network error: Failed to fetch