Zmodyfikowana pożywka Dulbecco Eagle'a (DMEM) Formuła
Od czasu pojawienia się oryginalnego preparatu w literaturze opracowano wiele modyfikacji składu pożywki Eagle'a. Jedną z najczęściej stosowanych modyfikacji jest DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's medium). DMEM jest modyfikacją Basal Medium Eagle (BME), która zawiera czterokrotnie wyższe stężenie aminokwasów i witamin, a także dodatkowe składniki uzupełniające. Oryginalna formuła DMEM zawiera 1000 mg/l glukozy i została po raz pierwszy opisana do hodowli embrionalnych komórek myszy. Późniejsza modyfikacja z 4500 mg/L glukozy okazała się optymalna do hodowli niektórych typów komórek.
Wyświetl wszystkie produkty DMEM i filtruj według glukozy, L-glutaminy i innych składników.