Testy wzrostu neurytów
In Vitro Neurite Outgrowth Assays
AXIS™ Axon Isolation Devices
Linie komórek neuronalnych i podłoża hodowlane
Neuroscience Antibodies
References
Wprowadzenie
Wzrost neurytów to proces, w którym rozwijające się neurony wytwarzają nowe projekcje w odpowiedzi na wskazówki. Czynniki wzrostu nerwów lub neurotrofiny, są jedną z rodzin takich bodźców, które regulują wzrost neurytów1. Dynamiczny wzrost neurytów podczas rozwoju prowadzi do powstania złożonej architektury neuronalnej, która skutkuje utworzeniem funkcjonalnego układu nerwowego i mózgu2. Zrozumienie biologii wzrostu neurytów może rzucić światło na mechanizmy leżące u podstaw niektórych chorób neurodegeneracyjnych3. Aby zbadać wzrost neurytów, naukowcy potrzebują skutecznych metod hodowli neuronów w kulturze, stymulowania komórek związkami neurogennymi, takimi jak czynniki wzrostu, oraz monitorowania rosnących neurytów.
In Vitro Neurite Outgrowth Assays
.Testy wzrostu neurytów zostały zoptymalizowane i opracowane w celu scharakteryzowania i kwantyfikacji tworzenia, składu i zachowania neurytów w odpowiedzi na czynniki chemiczne i warunki wzrostu. Technika testowa wykorzystuje Millicell® półporowate wkładki hodowlane (1uM, 3uM) i zoptymalizowane odczynniki do łatwej analizy wzrostu neurytów przy użyciu zwykłej detekcji kolorymetrycznej lub chemiluminescencyjnej.
Rysunek 1. Protokół testu wzrostu neurytów. Test jest prostym, wydajnym i wszechstronnym systemem do ilościowego oznaczania związków, które wpływają na tworzenie i odpychanie neurytów. Mikroporowaty filtr pozwala na biochemiczną separację i oczyszczanie neurytów i ciał komórkowych w celu szczegółowej analizy molekularnej ekspresji białek, procesów transdukcji sygnału i identyfikacji celów leków, które regulują procesy wzrostu lub cofania się neurytów. Dzięki temu systemowi możliwe jest jednoczesne badanie wielu czynników biologicznych i farmakologicznych, bezpośrednia ocena funkcji receptorów adhezyjnych i naprowadzających odpowiedzialnych za wydłużanie i odpychanie neurytów, a także analiza funkcji genów w transfekowanych komórkach.
AXIS™ Axon Isolation Devices
AXIS™ Axon Isolation Devices to montowane na suwaku urządzenia mikroprzepływowe, które analizują wzrost neurytów poprzez przestrzenne kontrolowanie dodawania czynników wzrostu, toksyn i innych odczynników. Wzrost neurytów jest ograniczony do wąskich, równoległych kanałów, a wynikowy wzrost lub zapadanie się można łatwo obserwować pod mikroskopem. Rezultatem jest potężna platforma do badania somów, neurytów lub tworzenia synaps.
Kluczowe cechy
- Organizuj, wizualizuj i charakteryzuj hodowlę komórek neuronalnych.
- Wykrywanie ekspresji białek z lepszą rozdzielczością przestrzenną.
- Oddzielanie ciał komórkowych od aksonów za pomocą płynów.
- Skrócenie czasu i kosztów dzięki zoptymalizowanym protokołom i zatwierdzonym produktom QC.
- Najwyższa wydajność w porównaniu z protokołami wewnętrznymi.
- Optycznie przezroczysta, obojętna, nietoksyczna i niepalna forma polimerowa.
- Dostępne w rozmiarach 150 μm, 450 μm, 900 μm lub 6-dołkowe.
Ilustracja wiązanego plazmowo urządzenia AXIS® Device
Rysunek 2.Ilustracja urządzenia AXIS&trade z wiązaniem plazmowym
Wpływ trzech neurotoksyn na wzrost aksonów wizualizowany za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej
Rysunek 3.Analiza neurotoksyczności przy użyciu urządzeń do izolacji aksonów AXIS™. Aksony poddano działaniu 300 μM MPP+, 5 mM akryloamidu i 500 nM rotenonu, począwszy od 4. dnia po umieszczeniu na planszy, poddając je działaniu toksyn przez 3 dni. Górny rząd pokazuje przedłużenia aksonów, które zostały wystawione na działanie toksyny, podczas gdy dolny rząd pokazuje odpowiednie aksony kontrolne. Przerywana żółta linia wskazuje koniec mikrorowków.
Neurony pierwotne
Podłoże do hodowli neuronów
Immortalizowane linie komórek nerwowych
Czynniki neurotroficzne
Linie neuronalnych komórek macierzystych i media
Małe cząsteczki bioaktywne
Wspólne markery neuronowe
NeuN
b-Tubulina
MAP2
Nestyna
Synaptofizyna
.
Pan-Neuronal
Doublecortin
vGlut
Hydroksylaza tyrozyny
Zobacz ponad 80 000 przeciwciał
Rysunek 4.Neuron