Ekstrakcja amfetaminy i powiązanych z nią narkotyków przy użyciu polimeru z nadrukiem molekularnym SPE
Christine Widstrand, Staffan Bergström, Anna-Karin Wihlborg1, An Trinh2
1MIP Technologies AB, Scheelevägen 22, 220 07, Lund, Sweden, 2Supelco, 595 North Harrison Road, Bellefonte, PA, 16823, USA
Reporter US Volume 26.1
Wprowadzenie
Amfetamina i narkotyki związane z amfetaminą należą do klasy stymulantów i halucynogenów używanych przez studentów, sportowców i rekreacyjnych użytkowników narkotyków. W ciągu ostatnich 15 lat nadużywanie tych narkotyków stało się problemem globalnym. W 2004 r. w Stanach Zjednoczonych skonfiskowano ponad 17 000 laboratoriów metamfetaminy, w wyniku czego w 2006 r. podpisano ustawę z 2005 r. o zwalczaniu metamfetaminy (The Combat Methamphetamine Act of 2005) w celu uregulowania sprzedaży bez recepty efedryny, pseudoefedryny i fenylopropanolaminy, które są prekursorami wykorzystywanymi do nielegalnej produkcji amfetaminy i metamfetaminy (1). W raporcie z 2005 r. przeprowadzonym przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii stwierdzono, że używanie amfetaminy i ecstacy rośnie w całej Europie (2). W ostatnich latach na rynku dostępne były różne techniki badań przesiewowych/wykrywania, takie jak ELISA i inne zestawy/urządzenia kolorymetryczne oparte na immunologii oraz zestawy/urządzenia POC (point of collection). Chociaż takie testy są szybkie i wydajne, wiele z nich zazwyczaj nie jest selektywnych klasowo i wykrywa tylko niektóre amfetaminy, a nie inne (3). Lub niektóre testy immunologiczne nie są wystarczająco selektywne i rozpoznają tak szeroki zakres amin sympatykomimetycznych, że dodatnia wartość predykcyjna (PPV) może wynosić od 0 do 90% (4). W obu przypadkach, aby zweryfikować wyniki badań przesiewowych opartych na testach immunologicznych, wymagany jest alternatywny i wysoce selektywny test potwierdzenia specyficzny dla danej klasy.
W niniejszym raporcie opisujemy prostą, szybką i selektywną metodę ekstrakcji śladowych ilości narkotyków związanych z amfetaminą z próbek moczu przy użyciu molekularnie wdrukowanego polimeru SPE (SupelMIP™) specjalnie zaprojektowanego do selektywnej ekstrakcji narkotyków związanych z amfetaminą (Rysunek 1). Technika SupelMIP jest również porównywana z niedawno opublikowaną techniką ekstrakcji przy użyciu konwencjonalnej hydrofilowej polimerowej fazy SPE (5).
Rysunek 1. Badane struktury chemiczne amfetaminy i narkotyków pokrewnych
Polimery wdrukowywane molekularnie
Polimery wdrukowywane molekularnie (MIP) to klasa wysoce usieciowanych polimerowych elementów rozpoznawania molekularnego zaprojektowanych do wiązania jednego związku docelowego lub klasy strukturalnie powiązanych związków z wysoką selektywnością. Selektywność jest wprowadzana podczas syntezy MIP, w której cząsteczka szablonu, zaprojektowana tak, aby naśladować analit, kieruje tworzeniem określonych wnęk lub odcisków, które są sterycznie i chemicznie komplementarne do docelowego analitu (ów). W rezultacie między wnęką MIP a grupami funkcyjnymi analitu może zachodzić wiele interakcji (np. wiązanie wodorowe, jonowe, Van der Waalsa, hydrofobowe). Silna retencja oferowana między fazą MIP a jej docelowym analitem (analitami) pozwala na stosowanie wyczerpujących procedur płukania podczas ekstrakcji w fazie stałej, co skutkuje doskonałym oczyszczaniem próbki przed analizą.
Prowadzi to do czystszych ekstraktów, niższych limitów wykrywalności i bardziej wydajnego procesu oczyszczania próbki. Ilustrację wnęki selektywnej przedstawiono na Rysunku 2.
Rysunek 2. Ilustracja selektywnej wnęki MIP
Ekstrakcja i analiza amfetaminy i narkotyków pokrewnych
Amfetaminę i narkotyki pokrewne: metamfetaminę, fenterminę, MDA, MDMA i MDEA ekstrahowano z moczu przy użyciu zarówno SPE SupelMIP, jak i konwencjonalnego hydrofilowego polimeru SPE zgodnie z procedurami opisanymi w Tabeli 1. Ekstrakty były dalej analizowane za pomocą LC-MS-MS (Tabela 2).
SupelMIP SPE- Metoda Amfetaminowa | Publikowana metoda amfetaminy z wykorzystaniem konwencjonalnej hydrofilowej polimerowej fazy SPE (5) |
---|---|
Obróbka wstępna próbki | Obróbka wstępna próbki |
Próbki moczu ludzkiego zostały wzbogacone wzorcem wewnętrznym (metamfetamina-d3i MDM A-d5) i rozcieńczone 1:1 (v/v) z 10 mM buforem octanu amonu, pH 8. Dostosować do pH 7,5-8,5 za pomocą NH lub HAc Procedura SPE | Próbki moczu ludzkiego zostały wzbogacone wzorcem wewnętrznym. Spikowany i ślepy mocz zakwaszono 100 µl 5 M HCI na 10 ml moczu. Procedura SPE |
SupelMIP SPE - Amfetaminy, 25 mg/3 mL (53228-U) | Konwencjonalna hydrofilowa faza polimerowa SPE, 30 mg/1 mL 1.Przygotować i wyrównać fazę SPE za pomocą 1 mL metanolu i 1 mL wody DI 2. Załadować 1 mL wstępnie oczyszczonej próbki do wkładu. 3. Przemyć (usunąć zakłócenia) 1 ml 5% metanolu zawierającego 2% wodorotlenku amonu i 1 ml 20% metanolu zawierającego 2% wodorotlenku amonu 4. Elucja amfetaminy za pomocą 0,5 ml 20% metanolu z 2% kwasem octowym 5. Odparować pod azotem i ponownie dodać 150 µl fazy ruchomej LC przed analizą LC-MS-MS |
Kolumna: | Ascentis C18, 15 cm x 2.1 mm, cząstki 5µm, (581304-U) | |||
Instrument: | Shimadzu LC-20/Applied Biosystems/MDS SCIEX APl3200 | |||
Faza mobilna: | Rozpuszczalnik A - woda DI + 0.05% TFA Rozpuszczalnik B - Acetonitryl + 0.05% TFA | |||
Gradient: | Initial: 90% A - 10% B 7 min 70% A - 30% B 10-11 min 10% A - 90% B 11.2 min 90% A - 10% B | |||
Temp. | Czas otoczenia | |||
Szybkość przepływu: | 0.2 ml/min | |||
Tryb jonowy: | Dodatni | |||
Źródło jonów: | Turbospray | |||
Ion Spray Voltage: | 5500V | |||
Temperatura źródła. | 600 °C | |||
Gaz kolizyjny: | 6 psi | |||
Inj. | 20 µl | |||
Det. | MS-MS | |||
Czasy przejścia i retencji MRM: | Związek Amfetamina Metamfetamina Metamfetamina D8 Fentermina MDA MDMA MDMA D 6 MDEA | Rt (min) 7.8 8.3 8.3 8.7 8.0 8.5 8.5 9.2 | Q1/Q3 136/119 i 136/91 1S0/119 i 1S0/91 1S8/124 i 1S8/93 1S0/133 i 1S0/91 180/163 i 180/10S 194/163 i 194/10S 199/16S i 199/136 208/163 i 108/105 |
Niższe granice oznaczalności uzyskane przy użyciu SupelMIP SPE
Narkotyki amfetaminowe wymienione na Rysunku 1<< /b> zostały wprowadzone do moczu na poziomie 15 ng/ml./zostały wprowadzone do moczu na poziomie 15 i 50 ng/ml i ekstrahowane/analizowane przy użyciu procedur opisanych w Tabeli 1 i Tabeli 2. Dolną granicę oznaczalności (LLOQ) dla każdego analitu oszacowano zarówno dla metody SupelMIP SPE, jak i konwencjonalnej metody hydrofilowej SPE (stosunek sygnału do szumu 10:1) i podsumowano w Tabeli 3. Stosując metodę SupelMIP, osiągnięto LLOQ w zakresie 2,5 - 43,0 pg/ml (o rząd wielkości niższe niż w przypadku konwencjonalnej metody hydrofilowego polimeru SPE). Aby dodatkowo zilustrować wysoką selektywność uzyskaną przy użyciu metody ekstrakcji SupelMIP SPE, mocz został wzbogacony amfetaminą o stężeniu 15 pg/ml i poddany ekstrakcji/analizie jak powyżej. Pik amfetaminy został łatwo wykryty przy użyciu metody ekstrakcji SupelMIP SPE. W przeciwieństwie do tego, nie zaobserwowano reakcji amfetaminy przy użyciu konwencjonalnej metody hydrofilowego polimeru SPE (Rysunek 3).
SupelMIP (pg/mL) | Konwencjonalny Hydrofilowy Polimer SPE (pg/mL) | |
---|---|---|
Metamfetamina | 6.6 | 52 |
Amfetamina | 7.3 | 138 |
Fentermina | 1.5 | 141 |
MDA | 4.3 | 261 |
MDMA | 3.0 | 56 |
MDEA | 2.5 | 52 |
Rysunek 3. Próbki moczu z domieszką amfetaminy (15 pg/mL) oczyszczone za pomocą SPE SupelMIP w porównaniu z konwencjonalną SPE z polimerem hydrofilowym
Ulepszony odzysk & Zmniejszona supresja jonów osiągnięta przy użyciu SupelMIP SPE
Próbki moczu zostały wzbogacone narkotykami amfetaminowymi wymienionymi na Rysunku 1 na poziomach 0.010, 0,015, 0,50, 1,0 i 5,0 ng/ml i ekstrahowano/analizowano przy użyciu metod opisanych w Tabeli 1 i Tabeli 2. Względny odzysk dla każdego stężenia spike'a określono względem deuterowanych wzorców wewnętrznych. Osiągnięto ponad 80% względny odzysk dla wszystkich badanych poziomów spike (z wyjątkiem MDA) przy użyciu metody SupelMIP SPE. W przeciwieństwie do tego, 0% odzysku zaobserwowano dla wszystkich narkotyków amfetaminy przy poziomach spike 0,010 i 0,015 ng / ml, a przy poziomach spike 0,5, 1,0 i 5,0 ng / ml, odzysk powyżej 80% zaobserwowano tylko dla metamfetaminy i MDMA przy użyciu konwencjonalnej metody polimeru hydrofilowego (dane nie pokazane).
Puste próbki moczu oczyszczono zgodnie z obiema procedurami SPE. Ekstrakty SPE zostały wzbogacone mieszaniną leków amfetaminowych po ekstrakcji. Standardowe krzywe kalibracyjne zostały porównane z próbkami dopasowanymi do matrycy dla obu metod, bez użycia korekty standardu wewnętrznego. Tabela 4 podsumowuje procent tłumienia jonów przy 10 i 100 ng/ml dla metody SupelMIP SPE i hydrofilowego polimeru SPE. Z tabeli wynika, że tłumienie jonów jest znacznie mniejsze w przypadku SPE SupelMIP.
SupelMIP (ng/mL) | Conventional Hydrophilic Polymer SPE (ng/mL) | |||
---|---|---|---|---|
10 | 100 | 10 | 100. | |
Metamfetamina | 0% | 3% | 31% | 12% |
Amfetamina | 5% | 10% | 33% | 28% |
Fentermina | 3% | 2% | 36% | 22% |
MDA | 30% | 23% | 51% | 48% |
MDMA | 5% | 13% | 45% | 36%< |
MDEA | 10% | 4% | 65% | 52% |
Wnioski
W niniejszym raporcie zademonstrowaliśmy użyteczność metody molekularnie wdrukowanego polimeru SPE (SupelMIP) zaprojektowanej do selektywnej klasowo ekstrakcji amfetaminy i pokrewnych narkotyków z moczu. W porównaniu do niedawno opublikowanej konwencjonalnej metody SPE z hydrofilowym polimerem, metoda SupelMIP oferuje zmniejszoną supresję jonów i osiąga niższe LOQ / LOD o rząd wielkości. Wysoce selektywna metoda SupelMIP oferowała również zwiększony odzysk i odtwarzalność, zapewniając lepszą czułość, precyzję i dokładność.
Network error: Failed to fetch