Metodologia wymiany jonowej
Aby nastąpiła retencja elektrostatyczna, zarówno analit, jak i grupy funkcyjne sorbentu muszą być w postaci zjonizowanej. Odbywa się to poprzez ścisłą kontrolę pH matrycy próbki. W przypadku analitów zasadowych pH należy dostosować do co najmniej 2 jednostek pH poniżej pKa cząsteczki. W przypadku kwaśnych analitów pH należy dostosować do co najmniej 2 jednostek pH powyżej pKa cząsteczki. Dostosowując pH eluentu do co najmniej dwóch jednostek pH powyżej lub poniżej pKa analitów i / lub sorbentu, można skutecznie zneutralizować jedną lub obie grupy funkcyjne, zakłócając interakcję elektrostatyczną, umożliwiając wystąpienie elucji.
Uwaga: Ponieważ procesy wymiany kinetycznej między próbką a grupami funkcyjnymi sorbentu są znacznie wolniejsze w przypadku wymiany jonowej niż w przypadku fazy normalnej i odwróconej, natężenie przepływu powinno być kroplowe (~ 1 kropla / sekundę). Konieczne może być również zwiększenie objętości elucji i płukania, zapewniając wystarczający czas przebywania fazy ruchomej i fazy stacjonarnej w celu interakcji.
Rysunek 1.Metodologia wymiany jonowej
Selektywność przeciwjonów i wymiana jonowa:
Selektywność przeciwjonów definiuje się jako stopień, w jakim przeciwjon jest zdolny do konkurowania z innymi przeciwjonami o grupę funkcyjną sorbentu wymieniacza jonowego. Retencję ułatwia posiadanie sorbentu i/lub matrycy próbki wstępnie skalibrowanej przeciwjonem, który jest mniej selektywny niż grupa funkcyjna analitu (minimalna konkurencja). Elucja analitu jest ułatwiona dzięki zastosowaniu buforów z przeciwjonami bardziej selektywnymi niż grupa funkcyjna analitu.
Dla wymienników kationów:
- Ca2+ > Mg2+ > K+ > Mn2+ > RNH3 2+ > NH4+ > Na+ > H+ > Li+
Dla wymienników anionowych:
- Sulfonian benzenu > Cytrynian > HSO4- > NO3- > HSO3- > NO2- > Cl- > HCO3- > HPO4- > Mrówczan > Octan > Propionian > F- > OH-
Aby zmienić jon na bardziej selektywny, przepuścić przez sorbent 2-5 objętości złoża 1N roztworu nowego przeciwjonu. Aby zmienić jon na mniej selektywny, przepuść przez sorbent 5-65 objętości złoża 1N roztworu nowego przeciwjonu.
Uwaga: Liczba objętości złoża zależy od tego, o ile mniej selektywny jest nowy przeciwjon niż obecny na sorbencie.
Podstawowe kroki
- Obróbka wstępna próbki Stężenie soli powinno być mniejsze niż 0,1M. Rozcieńczyć próbkę w stosunku 1:1 buforem o odpowiednim pH, aby zapewnić jonizację grup funkcyjnych analitu.
Przykłady:- Związki zasadowe: rozcieńczyć buforem 10-25 mM (np. fosforanem potasu lub octanem amonu), pH 3-6
- Związki kwasowe: rozcieńczyć buforem 10-50 mM (np. buforem octanowym), pH 3-6
- Związki kwasowe: rozcieńczyć buforem 10-50 mM (np. buforem octanowym), pH 3-6, bufor octanowy), pH 7-9
Dla próbek obciążonych zakłóceniami (np, płyny biologiczne) zawierających różne poziomy stężenia soli, użyj technologii SPE w trybie mieszanym.
- Kondycjonowanie/wyrównywanie Jeśli próbki są w niepolarnym rozpuszczalniku, ten sam rozpuszczalnik powinien być użyty do kondycjonowania urządzenia SPE. W przypadku próbek wodnych, kondycjonować 1-2 objętościami metanolu lub acetonitrylu w probówce. Wyrównać buforem o podobnym/identycznym pH i stężeniu soli do buforu użytego do wstępnej obróbki próbki.
- Załadunek próbki Nałóż próbkę (z kroku 1) przy stałym i zmniejszonym natężeniu przepływu ~1-2 kropli/sekundę, aby zapewnić optymalną retencję. Kinetyka transferu masy w SPE z wymianą jonową jest wolniejsza niż w przypadku fazy odwróconej i normalnej. Zmniejszona szybkość przepływu ma kluczowe znaczenie dla spójnego odzysku.
- Płukanie Należy zachować odpowiednią kontrolę pH i siły jonowej, aby zapobiec przedwczesnej elucji interesujących analitów. Użyj buforu o odpowiednim pH (np. buforu używanego do wstępnej obróbki próbki), aby usunąć polarne zakłócenia. Bardziej hydrofobowe zakłócenia można usunąć przy użyciu do 100% metanolu rozcieńczonego w buforze do wstępnej obróbki próbki.
- Elucja Elucja przy stałym i zmniejszonym natężeniu przepływu ~1-2 kropli/sekundę w celu zapewnienia optymalnej desorpcji związku. Najczęstszą strategią elucji jest manipulacja pH. Ponadto większość wymieniaczy jonowych wykazuje pewne zachowanie w trybie mieszanym. Dodanie organicznego modyfikatora jest konieczne, aby zakłócić wtórne interakcje fazy odwróconej.
Przykłady:
- Związki podstawowe: eluować 2-5% wodorotlenkiem amonu w 50-100% metanolu
- Związki kwasowe: eluować 2-5% kwasem octowym w 50-100% metanolu.
Inne strategie elucji:- Użyj eluatu SPE o wyższym stężeniu soli (> 1M)
- Użyj bardziej selektywnego przeciwjonu, aby konkurować o miejsca wiązania jonowymiennego.
- Eluat Post-treatment Dostępnych jest wiele strategii elucji. Należy przetestować i zoptymalizować różne strategie elucji, aby zminimalizować obróbkę końcową eluatu.