Badanie wody pitnej - przegląd przepisów krajowych i międzynarodowych
Gunter Decker, Johanna Tornatzky, Global Product Manager for Point of Use
Merck
Wprowadzenie
Zanieczyszczona woda stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska. W rezultacie krajowe i międzynarodowe agencje regulacyjne, takie jak Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (USEPA), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), UE i inne organy regulacyjne ustaliły oficjalne metody badania wody pitnej i ścieków. W przypadku analizy wody pitnej metody te muszą być stosowane w celu zapewnienia określonej jakości wyników i zapewnienia poziomu odniesienia w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.
Chociaż zawsze należy zachować standard jakości, w ostatnich latach przepisy w coraz większym stopniu zezwalają na większą elastyczność metod. Na przykład kryteria USEPA dotyczące uznawania nieznacznie zmodyfikowanych metod były pionierami pod względem uproszczeń. Utorowało to drogę do stosowania zestawów testowych o takim samym składzie chemicznym, jak w oficjalnych metodach badania wody. Rewizje dyrektyw UE dotyczących wody pitnej również zmierzają w kierunku podobnego podejścia. W najnowszej aktualizacji z grudnia 2020 r. [Dyrektywa UE 2020/2184] pomiar niepewności w połączeniu z granicą wykrywalności został zdefiniowany jako kryterium stosowalności metody. Oznacza to, że do analizy można teraz zasadniczo zastosować dowolną metodę, pod warunkiem, że spełnia ona te kryteria.
Aby zapewnić użytkownikom wygodniejsze, a jednocześnie niezawodne metody, opracowano metody szybkich testów zgodne z uznanymi standardami (ISO, USEPA i inne). Odpowiednie certyfikaty, takie jak zgodność z ISO lub równoważność z metodami EPA, zapewniają użytkownikom, że gotowe do użycia zestawy testowe zapewniają porównywalne wyniki, dzięki czemu mogą być stosowane w celu zapewnienia zgodności z przepisami krajowymi. Metody te oferują kilka dodatkowych korzyści. Jedną z godnych uwagi zalet jest mniejsze zużycie chemikaliów i objętości próbek, co skutkuje zmniejszeniem ilości wytwarzanych odpadów i zwiększonym bezpieczeństwem użytkowników.
Co mówią WHO, USEPA i UE?
WHO Drinking Water Limits and Methods1
WHO deklaruje, że dostęp do bezpiecznej wody pitnej jest podstawowym prawem człowieka, niezbędnym dla zdrowia ludzkiego i elementem skutecznej polityki ochrony zdrowia.
Opublikowano wytyczne dotyczące wody pitnej dla maksymalnych dopuszczalnych poziomów wielu parametrów, a szczegółowe informacje na temat poszczególnych parametrów można znaleźć w podrozdziałach wytycznych.
Oprócz nakładania limitów na parametry, WHO jasno określa również wytyczne dotyczące metod analizy wody pitnej. Chociaż nie jest konieczne stosowanie standardowych metod, kluczowe znaczenie ma zapewnienie, że wybrane metody są odpowiednio walidowane, a ich precyzja i dokładność są określane przed podjęciem jakichkolwiek istotnych decyzji w oparciu o uzyskane wyniki.
W związku z tym konieczne jest upewnienie się, że dana metoda ma wystarczającą precyzję i dokładność, z możliwą do skontrolowania procedurą kontroli jakości i zapewnienia jakości w celu zapewnienia wiarygodnych wyników.
USEPA Drinking Water Limits and Methods
USEPA stwierdza na swojej stronie internetowej dotyczącej wód gruntowych i wody pitnej: "National Primary Drinking Water Regulations (NPDWR) są prawnie egzekwowalnymi podstawowymi standardami i technikami uzdatniania, które mają zastosowanie do publicznych systemów wodnych. Podstawowe normy i techniki uzdatniania chronią zdrowie publiczne poprzez ograniczanie poziomów zanieczyszczeń w wodzie pitnej."2
W 1974 r. uchwalono ustawę o bezpiecznej wodzie pitnej (SDWA)3 w celu ochrony i regulacji publicznych dostaw wody w USA. SDWA upoważniła USEPA do ustanowienia egzekwowalnych norm dla zanieczyszczeń w wodzie pitnej w interesie zdrowia publicznego. Większość zatwierdzonych metod analitycznych pochodzi od USEPA, Amerykańskiego Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego (APHA) lub Amerykańskiego Towarzystwa Badań i Materiałów (ASTM).
Dodatkowo istnieją dodatki do zmodyfikowanych metod ze ścisłymi wytycznymi w zakresie sposobu wdrażania i kategoryzacji alternatyw.4 Metody równoważne USEPA mogą znacznie różnić się od zatwierdzonych metod, ale muszą spełniać kryteria określone dla zmian proceduralnych, aby można je było uznać za zgodne z USEPA.
Pierwszy certyfikat równoważności USEPA otrzymaliśmy w 1999 roku dla Zestaw do testów fotometrycznych Spectroquant® i od tego czasu kontynuujemy ścisłą współpracę z konsultantami w celu certyfikacji większej liczby równoważnych metod dla szeregu parametrów testowych. Do chwili obecnej zapewniamy metody równoważne metodom określonym w ustawie o bezpiecznej wodzie pitnej dla następujących parametrów:
- Ammonium
- Chlor
- COD
- Fosforan orto- i fosforan całkowity
Dla analizy ścieków dostępnych jest kilka metod równoważnych do tych z ustawy o czystej wodzie:
- Ammon
- Chlor
- Chrom (VI)
- COD
- Cyjanek
- azotan
- azotyn
- fosforan orto- i fosforan całkowity
- siarczan
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, w tym zatwierdzeń/dokumentów równoważności, odwiedź SigmaAldrich.com/usepa
Dyrektywa UE w sprawie wody pitnej
Dyrektywa UE w sprawie wody pitnej (2020/2184 z 16 grudnia 2020 r.)5 ustanowiła ramy prawne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnymi skutkami zanieczyszczenia wody pitnej, zapewniając jasne przepisy dla wszystkich państw członkowskich. Podobnie jak wytyczne WHO i przepisy USEPA, limity różnych parametrów wody zostały wdrożone w celu ochrony zdrowia ludzkiego. W najnowszej aktualizacji z grudnia 2020 r. wprowadzono ważną zmianę w zakresie zapewnienia jakości analitycznej, polegającą na jasnym zdefiniowaniu charakterystyki wydajności wymaganej dla pomiaru. Każda metoda, która spełnia wymagania dotyczące granicy oznaczalności (LOQ) i niepewności (k=2) pomiaru jako minimum, może być stosowana.
Załącznik III, część B dyrektywy zawiera parametry chemiczne i wskaźnikowe, dla których określono takie charakterystyki wydajności, w tym tabelę określającą minimalną charakterystykę wydajności "niepewność pomiaru".
Wyczerpującą listę gotowych do użycia fotometrycznych zestawów testowych, które spełniają te kryteria, można znaleźć w naszym katalogu, który można pobrać pod adresem SigmaAldrich.com/wfa-catalog
Ogólny przegląd testów wody pitnej z linkami do różnych tematów można znaleźć na SigmaAldrich.com/water-testing