Merck
Oznaczanie fosforanów w wodzie
Katrin Schwind
1  Scientist Associate, Analytical Point-of-Use R&D, Gunter Decker, Senior Global Product Manager, Analytical Point-of-Use Analytics | Photometry, 2
Fosforan w wodach powierzchniowych
Fosfor jest pierwiastkiem niezbędnym dla organizmów i roślin.1 W naturalnych, niezanieczyszczonych wodach występuje jako organicznie związany fosforan, skondensowane fosforany lub jako ortofosforan - często określany wzorem chemicznym PO4-P. Niewielka ilość fosforu obecna w wodach naturalnych nie sprzyja wzrostowi roślin. Jednak wzrost stężenia fosforu powoduje namnażanie się glonów, co prowadzi do eutrofizacji zbiornika wodnego.2, 3
W połowie XX wieku antropogeniczne zanieczyszczenie zbiorników wodnych fosforanami spowodowało powszechną eutrofizację, między innymi poprzez nawozy, ścieki i detergenty do prania. Podjęto środki w celu zmniejszenia stężenia fosforanów poprzez zaprzestanie stosowania fosforanów w detergentach i wytrącanie fosforanów w oczyszczalniach ścieków, co doprowadziło do zmniejszenia obciążenia środowiska fosforanami o około 75%.2, 4
Doskonałym przykładem jest przypadek Jeziora Bodeńskiego (Bodensee, Niemcy). Pod koniec lat 70. stężenie PO4-P w jeziorze wynosiło 84 μg/L, podczas gdy obecnie ten główny zbiornik wodny wykazuje poziomy PO4-P wynoszące zaledwie 5-6 μg/L.5, 6
Przegląd sekcji:
Spectroquant® Prove 600 plus to zielono-czarny spektrofotometr stacjonarny o eleganckim wyglądzie. Posiada dotykowy interfejs wyświetlający dane pomiarowe i różne ikony kontrolne. Urządzenie ma gniazdo na kuwetę po prawej stronie ekranu i wyraźnie wyświetla logo Merck oraz numer modelu "600" w kolorze żółtym z przodu.
Analiza fosforanów w wodach powierzchniowych
Analiza tak niskich stężeń PO4-P stanowi wyzwanie. Zgodnie z normą DIN EN ISO 10304-1, dolny zakres roboczy metody chromatografii jonowej wynosi 33 μg/L PO4-P (co odpowiada 100 μg/L PO4), co jest znacznie wyższe niż stężenia fosforanów zwykle obecne w wodach powierzchniowych. Fotometria pozwala na znacznie bardziej czułe pomiary. Zgodnie z normą DIN EN ISO 6878 dolna granica pomiaru dla fotometrycznego oznaczania fosforu w wodzie wynosi 5 μg/L PO4-P, jeśli nie jest wykonywana pracochłonna procedura ekstrakcji.8
Porównanie metody Spectroquant® Test fosforanowy i fotometria zgodnie z DIN EN ISO 6878
Obydwie metody opierają się na tej samej zasadzie. Jony ortofosforanowe reagują z jonami molibdenianowymi i antymonowymi w roztworze kwasu siarkowego, tworząc kwas molibdenofosforowy. Ten z kolei jest redukowany kwasem askorbinowym, tworząc błękit fosfomolibdenowy (PMB), który jest oznaczany fotometrycznie.9 Oprócz wstępnie zaprogramowanej krzywej kalibracji, kolejną zaletą oferowaną przez zestaw testowy Spectroquant® w porównaniu z metodą standardową, jest łatwość użycia. Podczas wykonywania pomiarów zgodnie z metodą DIN EN ISO 6878, odczynniki muszą być przygotowywane oddzielnie. Wiąże się to z przygotowaniem co najmniej pięciu oddzielnych roztworów, nie licząc roztworów wzorcowych, które należy przygotować do procedury kalibracji.8
Zestaw testowy Spectroquant® zawiera już odczynniki wymagane do analizy w postaci gotowej do użycia. Do czułego oznaczania fosforanów w kuwecie 100 mm wystarczy dodać dwa odczynniki. Do próbki o objętości 20 ml wystarczy dodać 20 kropli odczynnika PO4-1 i cztery płaskie łyżeczki odczynnika PO4-2 (używając dołączonej mikro-łyżeczki). Po czasie reakcji wynoszącym pięć minut, intensywność koloru próbki jest mierzona w fotometrze, a stężenie fosforanu można bezpośrednio odczytać z wyświetlacza fotometru. Szczegółowe instrukcje podano w opisie zastosowania "Czuły pomiar ortofosforanu w wodach gruntowych i powierzchniowych", który jest dostępny online na stronie internetowej produktu Spectroquant® Phosphate test Product No. 114848.10
W celu uzyskania jednoznacznych informacji na temat przydatności zestawu testowego Spectroquant® do oznaczania stężenia fosforanów w wodach powierzchniowych, zbadano sześć próbek pod kątem zawartości PO4-P przy użyciu tego zestawu testowego. Dla porównania przeprowadzono również analizę referencyjną zgodnie z metodą DIN EN ISO 6878. Granica wykrywalności wynosząca
0,003 mg/L PO4-P dla metody DIN została określona zgodnie z DIN.
Wody powierzchnioweß [mg/L PO4-P]
 Spectroquant®- Test KitDIN EN ISO 6878
Lake Starnberger See< 0.0025< 0.003
Lake Wörthsee< 0.0025< 0.003
Lake Altmühlsee0.01260.013
Lake Brombachsee0.00250.0056
Lake Ammersee< 0.0025< 0.003
Zbiornik zaporowy North Rhine Westfalia< 0.0025< 0.003
Tabela 1Porównanie wyników pomiarów dla zestawu testowego Spectroquant® (nr produktu 114848) i wg DIN EN ISO 6878
Obydwie metody wykazały porównywalne wyniki: w czterech z sześciu próbek stężenie PO4-P było poniżej zakresu pomiarowego. Tylko w dwóch z sześciu próbek zmierzone wartości mieściły się w zakresie. W próbce z jeziora Brombach wykryte stężenia różniły się o 0,0031 mg/l PO4-P. W próbce z jeziora Altmühl odchylenie między wynikiem Spectroquant® a wynikiem DIN wyniosło zaledwie 0,0004 mg/l PO4-P. Stopień odzysku w odniesieniu do metody DIN EN ISO wynosił 97%.
Oprócz referencyjnej procedury analizy, próbki mierzono również przy użyciu standardowej metody dodawania. W tym badaniu pięć próbek wody z jeziora i jedną próbkę ze zbiornika wzbogacono czterema różnymi stężeniami PO4-P i określono odzysk w każdej próbce. Rysunek 1 przedstawia wyniki tego badania.
.
Wykres słupkowy zatytułowany "Wskaźniki odzysku określone dla pięciu próbek wody z jeziora i jednej próbki ze zbiornika z dodatkiem czterech różnych stężeń PO4-P metodą fotometryczną". Oś x przedstawia dodatek PO4-P w mg/l, oznaczony czterema poziomami stężenia: 0,0050, 0,0100, 0,0500 i 0,1000 mg/l PO4-P. Oś y przedstawia określone stężenie PO4-P w mg/l, w zakresie od 0,0000 do 0,1200.  Każdy poziom stężenia na osi x ma siedem pogrupowanych słupków, reprezentujących współczynniki odzysku dla następujących próbek wody: Sollwert (zielony), Starnberger See (ciemnoniebieski), Wörthsee (fioletowy), Ammersee (żółty), Altmühlsee (jasnoniebieski), Talsperre NRW (turkusowy) i Brombachsee (pomarańczowy).  Przy najniższych stężeniach (0,0050 i 0,0100 mg/l PO4-P) słupki są stosunkowo małe, co wskazuje na niższe wskaźniki odzysku. Gdy stężenie wzrasta do 0,0500 i 0,1000 mg / l PO4-P, słupki stają się znacznie wyższe, odzwierciedlając wyższe wskaźniki odzysku.
Rysunek 1. Stężenie ortofosforanów odzyskane po dodaniu wzorca
Dodane stężenia standardowe można było odzyskać we wszystkich próbkach. Średni współczynnik odzysku wyniósł 105% ± 5%.
Jeśli konieczne jest dalsze zwiększenie dokładności, możliwe jest przeprowadzenie kalibracji użytkownika dla zamierzonego zakresu pomiarowego. Pokazuje to dziesięciopunktowa krzywa kalibracji, która została zarejestrowana dla zakresu pomiarowego
0,0025 - 0,0250 mg/L PO4-P. Wykreślony wykres pokazano na Rysunku 2.
.
wykres liniowy zatytułowany "Krzywa kalibracji dla zakresu pomiarowego 0,0025 - 0,0250 mg/L PO4-P." Oś x przedstawia stężenie PO4-P w mg/L, oznaczone wartościami od 0,0000 do 0,0250 w odstępach co 0,0050 (0,0000, 0,0050, 0,0100, 0,0150, 0,0200, 0,0250). Oś y przedstawia absorbancję (oznaczoną jako Absorbancja A), oznaczoną wartościami od 0,000 do 0,140 w odstępach co 0,020 (0,000, 0,020, 0,040, 0,060, 0,080, 0,100, 0,120, 0,140).  Wykres zawiera serię żółtych kropek reprezentujących punkty danych, z których każdy odpowiada określonemu stężeniu PO4-P i związanej z nim wartości absorbancji. Przez te punkty przebiega ciągła zielona linia, wskazująca krzywą kalibracji, która pokazuje liniową zależność między stężeniem PO4-P a absorbancją. Dwie przerywane zielone linie biegną równolegle do linii ciągłej, reprezentując przedziały ufności lub margines błędu wokół krzywej kalibracji.  Punkty danych podążają za prostą, nachyloną w górę linią, wskazując, że wraz ze wzrostem stężenia PO4-P wzrasta również absorbancja, wykazując silną liniową korelację między dwiema zmiennymi w określonym zakresie pomiarowym.
Rysunek 2. Krzywa kalibracji dla zakresu pomiarowego 0,0025 - 0,0250 mg/L PO4-P
Metoda wykazuje dobrą liniowość. W porównaniu z metodą wstępnie zaprogramowaną, charakterystykę wydajności można znacznie poprawić; osiągając odchylenie standardowe metody ±0,0001 mg / l, współczynnik zmienności metody ±0,88% i przedział ufności ±0,0003 mg / l (Tabela 2).
 Zaprogramowana metodaKalibracja użytkownika
 0.0025 - 0.5000 mg/L PO4-P0.0025 - 0.0250 mg/L PO4-P
Odchylenie standardowe metody (mg/L)0.00290.0001
Współczynnik zmienności metody (%)1.20.88
Przedział ufności (mg/L)0,0060,0003
Tabela 2Porównanie charakterystyki działania
Podsumowanie
Test Spectroquant® Phosphate Test (Product No. 1.14848) jest szybką, niedrogą i precyzyjną alternatywą dla standardowych metod oznaczania ortofosforanów w wodach gruntowych i powierzchniowych. Wyniki są porównywalne z tymi uzyskanymi przy użyciu standardowej metody DIN EN ISO 6878. Stosując standardową metodę dodawania, wykazano, że zestaw testowy jest odpowiedni do ilościowego oznaczania PO4-P w wodach gruntowych i powierzchniowych.
Powiązane produkty
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Network error: Failed to fetch
References
1.
Belitz H, Grosch W. 1982. Wasser.1-6. https://doi.org/10.1007/978-3-662-08306-2_1
2.
Gleisberg D. 1988. Phosphate und Umwelt. Chem. Unserer Zeit. 22(6):201-207. https://doi.org/10.1002/ciuz.19880220604
3.
1999. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 4500P – Phosphorus. 18. Washington, DC: American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation.
4.
Metzner G. 2006. Phosphate aus Wasch- und Reinigungsmitteln im kommunalen Abwasser der Bundesrepublik Deutschland.
5.
2013. Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee, Gesunder Bodensee dank niedriger Phosphorwerte. IGKB press release.
6.
Bodensee-Wasserversorgung. [Internet].[cited 24 Aug 2016]. Available from: http://www.zvbwv.de/index.php?id=135
7.
DIN EN ISO 10304-1:2009-07, Wasserbeschaffenheit_- Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie_- Teil_1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat (ISO_10304-1:2007); Deutsche Fassung EN_ISO_10304-1:2009. https://doi.org/10.31030/1518948
8.
DIN EN ISO 6878:2004-09, Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von Phosphor – Photometrisches Verfahren mittels Ammoniummolybdat (ISO 6878:2004).
9.
2016. Package leaflet Spectroquant® Phosphate Test. [Internet]. Available from: https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/mm/114848?lang=en&region=US