Liza komórek i ekstrakcja białek do Western Blotting
Wszystkie etapy ekstrakcji białek z komórek lub tkanek (świeżych lub mrożonych) muszą być wykonywane w temperaturze 2-8 °C. Poniżej przedstawiono skład jednego powszechnie stosowanego buforu do lizy, który jest używany do przygotowywania próbek białek. Odwiedź stronę Calculators, aby zapoznać się z listą przepisów na bufory i inne roztwory Western blotting.
Bufor RIPA do ekstrakcji białek gotowy do użycia (Nr produktu.R0278)
- NaCl (S3014) 150mM
- Triton X-100 (T8787) 1%
- Dezoksycholan sodu (D6750) 0.5%
- SDS (74255) 0.1%
- Tris-HCl (T1503) pH 8.0, 50 mM
Inhibitory proteaz - nie trać białek podczas przygotowywania próbek
Kroki protokołu ekstrakcji białek
- Odrzuć pożywkę w naczyniach hodowlanych z komórkami i przemyj komórki za pomocą lodowatego PBS.
- Odrzuć PBS, dodaj lodowaty bufor do lizy.
- Zeskrob komórki za pomocą zimnego plastikowego skrobaka do komórek. Zebrać komórki do probówek mikrowirówkowych.
- Ogazować zawartość w probówkach mikrowirówkowych przez 30 minut w temperaturze 4°C.
- Wirować probówki z prędkością 16 000 x g przez 20 minut w temperaturze 4°C. Zebrać supernatant do świeżej probówki i umieścić na lodzie.
Ekstrakcja białek z komórek w zawiesinie
- Wiruj zawiesinę komórek z prędkością 2,000 x g przez 5-7 min w temperaturze 4 °C. Komórki są zbierane na dnie probówki, odrzucić supernatant.
- Do osadu komórek dodać lodowato zimny PBS i przemyć komórki przez wirowanie z prędkością 2,000 x g przez 5-7 min w temperaturze 4 °C.
- Dodać lodowato zimny bufor lizujący do osadu komórek. Mieszać zawartość w probówkach mikrowirówki przez 30 minut w temperaturze 4°C.
- Wirować probówki z prędkością 16 000 x g przez 20 minut w temperaturze 4°C. Zebrać supernatant do świeżej probówki i umieścić na lodzie. Odrzucić osad.
Ekstrakcja białek z tkanek
- Dysekcjonuj interesującą tkankę na lodzie. Przenieś tkankę do okrągłodennych probówek mikrowirówkowych i zamroź przez zanurzenie w ciekłym azocie.
- Do 5 mg tkanki dodaj 300 µL lodowatego buforu lizującego i homogenizuj za pomocą homogenizatora elektrycznego. Dodaj dodatkowe 300-600 µL buforu lizującego podczas homogenizacji.
- Agituj zawartość przez 2 godziny w temperaturze 4°C.
- Wiruj probówki z prędkością 16 000 x g przez 20 minut w temperaturze 4°C. Zbierz supernatant do świeżej probówki i umieść w lodzie. Odrzuć osad.
Normalizacja całkowitego stężenia białka w próbkach
- Pobierz niewielką objętość lizatu w celu przeprowadzenia testu szacowania stężenia białka.
- Określ stężenie białka nieznanych próbek przez porównanie z wzorcami, upewniając się, że wzorzec jest rozcieńczony w tym samym buforze co nieznane próbki. Oszacowanie stężenia białek można przeprowadzić przy użyciu odczynnika do oznaczania białek Coomassie (nr produktu.27813), test BCA, absorbancja przy 280 nm.
- Przenieść odpowiednią objętość lizatów do probówek mikrowirówki, tak aby wszystkie próbki zawierały takie samo całkowite stężenie białka.
- Dodaj odpowiednią ilość lodowatego buforu do lizy, aby wszystkie lizaty miały taką samą objętość.
Wymieszaj próbki z buforem ładującym Laemmli
Poniżej podano skład buforu ładującego wymaganego do przygotowania próbek do elektroforezy.
2X bufor ładujący Laemmli:
- Błękit bromofenolowy (Nr produktu.B5525) 0,004%
- 2-merkaptoetanol 10%
- Glicerol (Nr produktu G5516) 20%
- SDS (Nr produktu 74255) 4%
- Tris-HCl (Nr produktu T1503) 0,125 M
- Do objętości lizatu komórkowego dodać taką samą objętość buforu obciążającego.
- Powyższą mieszaninę gotować w temperaturze 95 °C przez 5 minut. Wirować z prędkością 16 000 x g przez 5 minut.
- Próbki te mogą być przechowywane w temperaturze -20 °C lub mogą być użyte do elektroforezy żelowej.