Merck
Strona głównaHodowla komórek ssakówTestowanie komórek pod kątem zanieczyszczenia bakteriami i grzybami
Testowanie komórek pod kątem zanieczyszczenia bakteriami i grzybami
ECACC Laboratory Handbook 4th Edition
Aim
.
Testowanie komórek pod kątem zanieczyszczenia bakteriami i grzybami
W przypadku poważnego zanieczyszczenia hodowli komórkowej, gołym okiem można zidentyfikować obecność bakterii i grzybów. Jednak w celu wykrycia infekcji niskiego poziomu zalecana jest powyższa metoda.
Materiały
  • Aerobowy bulion odżywczy (Tryptone Soy Broth (22092))
  • Beztlenowy bulion odżywczy (Thioglycollate Medium (T9032))
  • Dodatnie organizmy kontrolne np.
  • Bacillus subtilis NCTC*
  • Candida albicans NCTC*
  • Clostridium sporogenes NCTC*
  • * Dostępne w National Collection of Type Cultures (NCTC)
Sprzęt
  • Środki ochrony osobistej (lateksowe rękawiczki medyczne, fartuch laboratoryjny, okulary ochronne)
  • Łaźnia wodna ustawiona na 37°C
  • Szafa bezpieczeństwa mikrobiologicznego na odpowiednim poziomie hermetyczności
  • Inkubator ustawiony na 32 °C
  • Inkubator ustawiony na 22 °C
.Procedura
  1. Hoduj linię komórkową bez antybiotyków przez 2 pasaże przed badaniem.
  2. Przynieść dołączone komórki do zawiesiny za pomocą skrobaka do komórek. Linie komórkowe w zawiesinie mogą być testowane bezpośrednio.
  3. Zaszczepić 2 x buliony tlenowe i 2 x buliony beztlenowe 1,5 ml próbki testowej.
  4. Dla każdego z pozytywnych organizmów kontrolnych zaszczepić 2 x buliony tlenowe i 2 x buliony beztlenowe (np. 0,1 ml kontroli przy 100 jtk na bulion).
  5. Zaszczepić 2 x buliony tlenowe i 2 x buliony beztlenowe 1,5 ml sterylnego PBS.5 ml sterylnego PBS
  6. Inkubować buliony w następujący sposób:
    - Buliony Thio inkubować w temperaturze 32 °C, a buliony TSB w temperaturze 22 °C
  7.  Zbadać buliony testowe w dniach:  
    - 3, 4 lub 5
    - 7 lub 8
    -  14
    - buliony kontrolne są odczytywane po 7 dniach
Kryteria uzyskania ważnego wyniku
Wszystkie buliony kontroli pozytywnej wykazują obecność bakterii i grzybów po 7 dniach inkubacji, a buliony kontroli negatywnej i PBS nie wykazują obecności bakterii i grzybów.
Kryteria wyniku pozytywnego
Brosole testowe zawierające bakterie lub grzyby wykazują zmętnienie.
Kryteria dla wyniku negatywnego
Brosole testowe powinny być klarowne i nie wykazywać zmętnienia.
Uwagi
1. Organizmy kontrolne (Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes i Candida albicans) są dostępne w National Collection of Type Cultures (NCTC), UK.
2. Ta procedura testowa powinna być przeprowadzona w laboratorium mikrobiologicznym z dala od laboratorium hodowli komórkowych.