Analiza UHPLC/MS heroiny i związków pokrewnych na Titan C18
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Alprazolam solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®Flunitrazepam solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®Heroin solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®Morphine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®CONDITIONS
column
Titan C18 5 cm x 2.1 mm I.D., 1.9 μm particles (577122-U)
mobile phase
[A] 5 mM ammonium acetate in 95:5, water:acetonitrile; [B] 5 mM ammonium acetate in 5:95, water:acetonitrile
gradient
0 to 100% B in 3 min, held at 100% B for 1 min
flow rate
0.6 mL/min
pressure
6770 psi (467 bar)
column temp.
35 °C
detector
MS-TOF, XIC
injection
0.5 μL
sample
1 μg/mL in 95:5, water:methanol
Opis
Komentarz do analizy
Metoda ta pokazuje heroinę i związki pokrewne rozdzielone na kolumnie Titan C18 i detekcję MS. Najwyższej jakości rozpuszczalniki LC-MS zostały użyte w celu zapewnienia niskiego poziomu zakłóceń tła i niskiej zawartości cząstek stałych, co zapewnia niezawodną i bezawaryjną pracę. CRM Cerilliant zapewniły niezawodną identyfikację i kwantyfikację.