Analiza HPLC furanów na Ascentis® Express Phenyl-Hexyl
CONDITIONS
column
Ascentis Express Phenyl-Hexyl, 5 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53342-U)
flow rate
0.4 mL/min
column temp.
35 °C
detector
UV, 230 nm
injection
1 μL
sample
20 μg/mL in 80:20, water: acetonitrile
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
Opis
Komentarz do analizy
Ta aplikacja pokazuje przydatność Ascentis Express Hexyl-Phenyl do skutecznego oddzielania furanów zgodnie z metodą ASTM D5837-99.