Merck
Analiza LC/MS sulfoksyminy i sulfonu L-metioniny w Ascentis® Express OH5
Analiza LC/MS sulfoksyminy i sulfonu L-metioniny w Ascentis® Express OH5 application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
L-Methionine sulfone
L-Methionine sulfoximine
suitable for cell culture
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express OH5, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53769-U)
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] water with 0.1% formic acid, pH 3.5 with ammonium formate; (75:25, A:B)
flow rate
0.4 mL/min
pressure
1350 ppi (93 bar)
column temp.
25 °C
detector
MS, ESI (+), TIC, m/z 150-300
injection
5 μL
Opis
Komentarz do analizy
L-metionina sulfoksymina i L-butionina sulfoksymina są stosowane w celu zapobiegania dodatkowej aktywności enzymatycznej w liniach komórkowych jajnika chińskiego (CHO) z dodatkową syntazą glutaminy (GS). Interesujące jest, aby móc monitorować zarówno czystość takich cząsteczek w celu kontrolowania dodawania do pożywki komórkowej, jak i do oznaczania cząsteczek macierzystych podczas użytkowania. Anality są wysoce polarne, a zatem powinny być podatne na analizę HILIC-LC-MS. W pierwszej części zbadano zdolność faz stacjonarnych Ascentis Express HILIC i Ascentis Express OH5 do separacji analogu metioniny i związków pokrewnych, a także separacji metioniny i butioniny.