Analiza LC/MS nielegalnych soli do kąpieli na urządzeniu Ascentis® Express HILIC, zestaw 1
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Methedrone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®3-metoksymetkatynon
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®MDPBP hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®Naphyrone
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®Pentylone hydrochloride
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®Zastosowanie
Numer produktu
Opis
Cennik
Analiza LC/MS nielegalnych soli do kąpieli na urządzeniu Ascentis® Express HILIC, zestaw 2
application for HPLCAnaliza LC/MS nielegalnych soli do kąpieli na urządzeniu Ascentis® Express HILIC, zestaw 3
application for HPLCAnaliza LC/MS nielegalnych soli do kąpieli na urządzeniu Ascentis® Express HILIC, zestaw 4
application for HPLCkolumna analityczna
column
Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase
5 mM ammonium formate in [A] acetonitrile; [B] water; (98:2, A:B)
flow rate
0.6 mL/min
pressure
267 psi (18.4 bar)
column temp.
35 °C
detector
MS, ESI(+) TOF, Summed Ion Chromatogram
injection
2 μL
sample
500 ng/mL in acetonitrile
Opis
Komentarz do analizy
Praca w trybie HILIC na kolumnie Ascentis Express zapewniła podstawową rozdzielczość tych soli kąpielowych, w tym związków izobarycznych. Zastosowano najwyższej jakości rozpuszczalniki LC-MS, aby zapewnić niski poziom zakłóceń tła i niski poziom zanieczyszczeń cząsteczkowych, co zapewniło niezawodną i bezawaryjną pracę. CRM Cerilliant zapewniły niezawodną identyfikację i kwantyfikację.