Analiza LC/MS fluoroamfetaminy jako narkotyku w Ascentis® Express HILIC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
składnik fazy ruchomej
column
Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
gradient
5 mM ammonium formate in acetonitrile:water (90:10, v/v)
flow rate
0.4 mL/min
column temp.
35 °C
detector
TOF/MS
injection
2 μL
sample
300 ng/mL in acetonitrile
Opis
Komentarz do analizy
Fluoroamfetaminy (FA) to grupa "designerskich" stymulantów z rodziny amfetamin. Przedstawiono tutaj szybką analizę LC/MS czterech członków rodziny FA na aparacie Ascentis Express HILIC. Aby zapewnić niezawodną identyfikację i kwantyfikację MS, zastosowano CRM Cerilliant.