Merck
Analiza HPLC ekstraktu Withania na Ascentis® Express F5
Analiza HPLC ekstraktu Withania na Ascentis® Express F5 application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Withanoside IV
analytical standard
12-Deoxywithastramonolide
analytical standard
Withanolide A
analytical standard
Withaferin A
analytical standard
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express F5, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile
gradient
20 to 100% B in 5 min; held at 100% B for 0.5 min
flow rate
0.3 mL/min
pressure
2750 psi (190 bar)
column temp.
35 °C
detector
UV, 227 nm
injection
5 μL
sample
20 mg/mL in water:acetonitrile (50:50); sonicate for 15 minutes; filter 0.45 μm; dilute to water:acetonitrile (80:20)
Opis
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność Ascentis Express F5 do skutecznego oddzielania ekstraktu z withanii.