Merck
Analiza HPLC triacylogliceroli w oleju sojowym na Discovery® HS C18 (faza ruchoma aceton-acetonitryl, detekcja ELSD)
Analiza HPLC triacylogliceroli w oleju sojowym na Discovery® HS C18 (faza ruchoma aceton-acetonitryl, detekcja ELSD) application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Glyceryl trioleate
≥99%
Glyceryl trilinoleate
≥98% (TLC), liquid
Glyceryl trilinolenate
≥97% (TLC), liquid
Soybean oil
analytical standard
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Discovery® HS C18 HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Discovery HS C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568523-U)
mobile phase
[A] acetone; [B] acetonitrile; (60:40, A:B)
flow rate
1.5 mL/min
pressure
914 psi (63 bar)
column temp.
30 °C
detector
ELSD
injection
5 μL
sample
5% soybean oil in acetone (w/v)
Opis
Komentarz do analizy
Olej sojowy analizowano jako 5% rozcieńczoną próbkę w acetonie (w/v)