Analiza HPLC cukrów na Ascentis® Si
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
kolumna analityczna
column
Ascentis Si, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581512-U)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate
1.0 mL/min
column temp.
35 °C
detector
ELSD, 55 °C, 3.5 bar nitrogen
injection
10 μL
Opis
Komentarz do analizy
Aplikacja ta demonstruje przydatność systemu Ascentis Si do analizy cukrów. Przedstawiono struktury wraz ze zoptymalizowanym chromatogramem uzyskanym na aparacie Ascentis Si. Rozdzielanie odbywa się za pomocą mechanizmu fazy normalnej, ponieważ zmniejszenie zawartości wody w fazie ruchomej powoduje zwiększenie retencji.