Merck
Analiza HPLC cukrów w Ascentis® Express HILIC (faza ruchoma 15:85)
Analiza HPLC cukrów w Ascentis® Express HILIC (faza ruchoma 15:85) application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Maltotriose
≥90% (HPLC)
Sucrose
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (HPLC)
Lactose Monohydrate
analytical standard
Glucose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Xylose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Maltoza
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express HILIC, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express HILlC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate
1.0 mL/min
column temp.
35 °C
detector
ELSD, 55 °C, 3.5 bar nitrogen
injection
10 μL
Opis
Komentarz do analizy
Aplikacja ta demonstruje przydatność systemu Ascentis Express HILIC do analizy cukrów. Przedstawiono struktury wraz ze zoptymalizowanym chromatogramem uzyskanym na aparacie Ascentis Express HILIC. Rozdzielanie odbywa się za pomocą mechanizmu fazy normalnej, ponieważ zmniejszenie zawartości wody w fazie ruchomej powoduje zwiększenie retencji.