Merck
Analiza HPLC nukleozydów w Ascentis® Express OH5 (tryb HILIC)
Analiza HPLC nukleozydów w Ascentis® Express OH5 (tryb HILIC) application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Nucleosides Test Mix
in 1% sodium formate (varied conc.), analytical standard
Adenosine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Disodium Guanylate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Uridine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Guanozyna
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
5′-Adenylic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Związek D związany z zydowudyną
pharmaceutical secondary standard
Cytidine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express OH5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53757-U)
mobile phase
[A] 5 mM ammonium acetate, pH 5.0 with acetic acid in 95:5, acetonitrile:water; [B] 5 mM ammonium acetate, pH 5.0 with acetic acid in 80:20, acetonitrile:water
gradient
0% B held for 1 min; to 100% B in 10 min; held at 100% B for 1 min
flow rate
0.3 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 250 nm
injection
2 μL
sample
10 - 100 μg/mL in 95:5, acetonitrile:water (pH of buffer stock (in water) was adjusted before further dilution with water and/or acentonitrile)
Opis
Komentarz do analizy
Nukleozydy są zaangażowane w wiele aspektów metabolizmu. Analogi nukleozydów mają zastosowanie medyczne w lekach przeciwwirusowych lub przeciwnowotworowych. Niniejsza aplikacja demonstruje użyteczność chromatografii oddziaływań hydrofilowych (HILIC) do retencji i rozdzielczości nukleozydów i ich analogów. Elucja nie jest wyjaśniona wyłącznie przez logD, ale przez inne efekty jonowe i solwofobowe.