Merck
Analiza HPLC insuliny (warianty gatunkowe) na BIOshell A160 Peptide C18
Analiza HPLC insuliny (warianty gatunkowe) na BIOshell A160 Peptide C18 application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Insulin from porcine pancreas
powder, ≥27 USP units/mg
Insulin from bovine pancreas
≥25 USP units/mg (HPLC), powder
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express Peptide ES-C18, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
CONDITIONS
column
BIOshell A160 Peptide C18, 15 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (66905-U)
mobile phase
[A] 70:30, water with 0.1% TFA:acetonitrile with 0.09% TFA; [B] 55:45, water with 0.1% TFA:acetonitrile with 0.09% TFA
gradient
0 to 100% B in 7.5 min
flow rate
0.3 mL/min
pressure
4040 psi (278 bar)
column temp.
30 °C
detector
UV, 215 nm
injection
0.5 μL
sample
200 μg/mL insulin (bovine, human, porcine) in 0.1% formic acid
Opis
Komentarz do analizy
Te trzy insuliny mają ponad 76% identycznych pozycji w dopasowaniu struktury pierwotnej. Białka ludzkie i świńskie są najbardziej podobne z 85% identycznością. Podstawową rozdzielczość tych insulin osiągnięto na BIOshell A160 Peptide C18, przy względnym odstępie między pasmami tych trzech pików zbliżonym do ich względnego podobieństwa sekwencji. BIOshell A160 Peptide C18 idealnie nadaje się do chromatografii RP małych białek lub dużych peptydów.