Analiza HPLC azytromycyny w Ascentis® Express C18 5 μm
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
składnik fazy ruchomej
column
Ascentis Express C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (50537-U)
mobile phase
[A] 10 mM potassium phosphate, dibasic, pH 7.0 with phosphoric acid; [B] methanol; (20:80, A:B)
flow rate
1.5 mL/min
pressure
2558 psi (176 bar)
column temp.
45 °C
detector
UV, 210 nm
injection
10 μL
Opis
Komentarz do analizy
Opracowano prostą metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do oznaczania azytromycyny w surowcach i preparatach farmaceutycznych bez żadnego etapu obróbki wstępnej lub derywatyzacji.