Analiza HPLC diastereomerów 2,2′-bis[(S)-(4-metylofenylo)sulfinylo]-1,1′-binaftylenu na Ascentis® Express C18
![Analiza HPLC diastereomerów 2,2′-bis[(S)-(4-metylofenylo)sulfinylo]-1,1′-binaftylenu na Ascentis® Express C18 application for HPLC](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/965/294/634ceed1-cb5d-479d-b2b4-01d2a401d002/800/634ceed1-cb5d-479d-b2b4-01d2a401d002.jpg)
Materiały
Standardowe
kolumna analityczna
column
Ascentis Express C18, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53827-U)
mobile phase
[A] water; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate
0.8 mL/min
pressure
2450 psi (169 bar)
column temp.
35 °C
detector
UV, 240 nm
injection
5 μL
sample
(1R)-2,2′-Bis[(S )-(4-methylphenyl)sulfonyl]-1,1′-binapthalene, 25 μg/mL in methanol; (1S)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfonyl]-1,1′-binapthalene, 50 μg/mL in methanol
Opis
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność Ascentis Express C18 do rozdzielania diastereomerów za pomocą HPLC w trybie fazy odwróconej.