Merck
Analiza GC substancji lotnych w nowej wykładzinie mieszkaniowej na SPB®-HAP po pobraniu/desorpcji przy użyciu Carbotrap® 300 Tube
Analiza GC substancji lotnych w nowej wykładzinie mieszkaniowej na SPB®-HAP po pobraniu/desorpcji przy użyciu Carbotrap® 300 Tube suitable for GC, application for air monitoring
Materiały
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
ATIS Adsorbent Tube Injector System 110V
ATIS Adsorbent Tube Injector System 230V
ATIS Extraction Glassware with Micro Connector
Carbotrap® 300
glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, pkg of 10 ea
CONDITIONS
sample/matrix
0.5 g new residential carpet
thermal desorption tube
Carbotrap® 300 Glass-Fritted Thermal Desorption Tube, 1/4 in O.D. x 3.5 in L
dry purge
15 min
desorption process
350 °C with 10 min hold
transfer line/valve temp.
180 °C
column
SPB®-HAP, 60 m x 0.32 mm I.D., 4 μm (25020-U)
oven
40 °C (3 min), 12 °C/min to 200 °C (20 min)
detector
MSD
MSD interface
210 °C
carrier gas
helium
Opis
Komentarz do analizy
Jakościowe odgazowywanie lotnych substancji z przestrzeni nad głową nowego dywanu mieszkalnego przy użyciu systemu ATIS z analizą metodą desorpcji termicznej.
Informacje prawne
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany