30141-U
Carbotrap® 300
glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass TD tube
agency
EPA TO-1,TO-2,TO-3,TO-17
linia produktu
Carbotrap®
Właściwości
fritted
unconditioned
opakowanie
pkg of 10 ea
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
1/4 in. × 3 1/2 in.
macierz
Carbosieve S-III Carbon Molecular Sieve (CMS)
Carbotrap® 300 (packed with Carbotrap C, Carbotrap B, and Carbosieve SIII)
Carbotrap® C Graphitized Carbon Black (GCB)
Carbotrap® Graphitized Carbon Black (GCB)
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Informacje prawne
Zastosowanie
produkt podobny
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta
Masz już ten produkt?
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GCsuitable for GC, application for air monitoringPokaż więcejNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.