Analiza GC olejku eterycznego z mięty zielonej na SLB®-IL59
Materiały
kolumna analityczna
CONDITIONS
column
SLB-IL59, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.2 μm (28891-U)
oven
50 °C, 3 °C/min to 300 °C
detector
FID
carrier gas
helium, 30 cm/sec, constant
Opis
Komentarz do analizy
Lotna frakcja olejków eterycznych stanowi dość złożoną matrycę, składającą się z wielu różnych związków, głównie terpenów, seskwiterpenów, alkoholi i innych związków tlenowych, których nie można rozdzielić w pojedynczej analizie GC. Kolumna GC z cieczą jonową SLB®-IL59 wykazała dobrą zdolność rozdzielczą w stosunku do wszystkich klas związków obecnych w olejkach eterycznych. Zapewniła również dobry kształt piku zarówno dla terpenów, jak i związków tlenowych, udowadniając tym samym, że jest cenną polarną kolumną GC do analizy tego typu próbek. Ponad 50 związków zostało zidentyfikowanych na tej kolumnie przy użyciu baz danych widm masowych i poprzez współwstrzykiwanie wzorców.