Kluczowe dokumenty
28891-U
Supelco
SLB®-IL59 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Wybierz wielkość
1 EA
3770,00 zł
3770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3770,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
3770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
fused silica
Parametry
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
313
df
0.20 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
Non-bonded; 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
Zastosowanie
agriculture
chemicals and industrial polymers
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
petroleum
typ kolumny
capillary polar
Opis ogólny
Application: Selectivity more polar than PEG/wax phases, resulting in unique elution patterns. Higher maximum temperature than PEG/wax columns (300 ºC compared to 270-280 ºC). Great choice for analysis of neutral and moderately basic analytes. Launched in 2009.
USP Code: None
Phase:
  • Non-bonded
  • 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Temp. Limits:
  • Subambient to 300 °C (isothermal or programmed)
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Informacje prawne
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Produkty
In order to cover a broad range of possible solute-stationary phase interactions, 95 solutes with varied functional groups were selected to perform stationary phase characterization.
Protokoły
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCPokaż więcej
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Are all the SLB Ionic Liquid Capillary Columns GC-MS compatible?
    1 answer
    1. SLB-IL59, SLB-IL60, SLB-IL61, SLB-IL76, SLB-IL82, SLB-IL100 and SLB-IL111 Ionic Liquid Capillary Columns are all GC-MS compatible.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.