Merck
Analiza GC PCB w pełnym mleku krowim (z domieszką) na SLB®-5ms(20 m x 0,18 mm I.D., 0,18 μm) po oczyszczeniu QuEChERS przy użyciu Supel QuE Z-Sep, szybka analiza GC
Analiza GC PCB w pełnym mleku krowim (z domieszką) na SLB®-5ms(20 m x 0,18 mm I.D., 0,18 μm) po oczyszczeniu QuEChERS przy użyciu Supel™ QuE Z-Sep, szybka analiza GC suitable for GC, application for SPE
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
PCB standard solution 7
analytical standard, 10 μg/mL in isooctane
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
SLB®-5ms Capillary GC Column
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.18 μm
probówka lub płytka SPE
Numer produktu
Opis
Cennik
Supel QuE
Empty Centrifuge Tube with Lid, centrifuge tube volume 50 mL, pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS
Supel QuE
Non-Buffered Tube 1, pk of 50
Supel QuE
Z-Sep+ Bulk, pkg of 20 g
CONDITIONS
sample preparation
SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix
10 g whole cow′s milk
extraction tube
Supel QuE Non-buffered tube (4 g magnesium sulfate, 1 g sodium chloride) (55294-U)
clean-up tube
Supel QuE Z-Sep 150 mg, magnesium sulfate (150 mg, part no. 63135) (55299-U)
column
SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm (28564-U)
oven
75 °C (1 min), 12 °C/min to 340 °C (10 min)
inj. temp.
250 °C
detector
μ-ECD, 340 °C
carrier gas
hydrogen, 1.2 mL/min, constant
injection
1 μL splitless (0.75 min)
liner
4 mm I.D. FocusLiner with taper
Opis
Opis ogólny
Odniesienie: Stenerson, K.; Ye, M.; Halpenny, M., New Analytical Tools for the Determination of Persistent Organic Pollutants (POPs) in Fatty Food and Beverage Matrices Using QuEChERS Extraction/Cleanup and Gas Chromatography (GC) Analysis. Pittcon 2013. Publikacja Sigma-Aldrich/Supelco T413034.
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje zastosowanie dyspersyjnej SPE lub "QuEChERS" do ekstrakcji i oczyszczania pełnego mleka krowiego do analizy GC-ECD polichlorowanych bifenyli (PCB). Sorbent Z-Sep został użyty na etapie oczyszczania i stwierdzono, że redukuje tło i zapewnia odzysk >70% dla wszystkich ocenianych kongenerów PCB z wyjątkiem nr 209, który został odzyskany na poziomie 68%.
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: aceton:heksan (1:1), 20 mL
Objętość oczyszczania: 1 mL
Informacje prawne
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC