Merck
Analiza GC węglowodorów w benzynie na Equity-1(15 m x 0,10 mm I.D., 0,10 μm), szybka analiza GC
Analiza GC węglowodorów w benzynie na Equity-1(15 m x 0,10 mm I.D., 0,10 μm), szybka analiza GC suitable for GC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Equity-1 Capillary GC Column
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm
CONDITIONS
column
Equity-1, 15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28039-U)
oven
40 °C (1 min), 45 °C/min to 150 °C (2 min)
inj. temp.
175 °C
detector
FID, 175 °C
carrier gas
hydrogen, 45 cm/sec constant
injection
0.1 μL 300:1 split
liner
2 mm I.D., straight
sample
Unleaded gasoline (refinery standard), neat